Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
SRE0001
Sigma-Aldrich
Pepsina
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, lyophilized powder, ≥3200 units/mg protein
Sinônimo(s):
Pepsina, Pepsina A
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
≥3200 units/mg protein
peso molecular
35 kDa
Impurezas
salt, essentially free
cor
white to off-white
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Aplicação
A clivagem da pepsina pode ser usada para produzir fragmentos de anticorpos F(ab′)2. pepsina na página www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Clivagem preferencial: resíduos hidrofóbicos e aromáticos nas posições P1 e P1′. Cliva ligações Fen-Val, Gln-His, Glu-Ala, Ala-Leu, Leu-Tir, Tir-Leu, Gli-Fen, Fen-Fen e Fen-Tir na cadeia β da insulina
Definição da unidade
One unit will produce a ΔA280 of 0.001 per min at pH2.0 at 37° C, measured as TCA-soluble products using hemoglobin as substrate. (Final volume = 16mL. Light path = 1cm.)
Nota de análise
O pH ideal é 2-4. Ativa em 4 M de ureia e 3 M de guanidina-HCl. Estável a 60 ºC. A pepsina é inativada de modo irreversível em pH 8,0-8,5.
Protein determined by E1%/280
Outras notas
View more information on pepsin at www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Inibidor
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
J A Green et al.
Reviews of reproduction, 3(1), 62-69 (1998-03-24)
The pregnancy-associated glycoproteins (PAGs) were first described as placental antigens of cattle that were also present in the blood serum of the mother after implantation. Molecular cloning studies have shown that they are members of the aspartic proteinase gene family
Joseph S Fruton
The Quarterly review of biology, 77(2), 127-147 (2002-07-02)
Studies on gastric digestion during 1820-1840 led to the discovery of pepsin as the agent which, in the presence of stomach acid, causes the dissolution of nutrients such as meat or coagulated egg white. Soon afterward it was shown that
J Tack
Alimentary pharmacology & therapeutics, 22 Suppl 1, 48-54 (2005-07-27)
Gastro-oesophageal reflux disease is defined as the presence of symptoms or lesions that can be attributed to the reflux of gastric contents into the oesophagus. Aspiration and prolonged monitoring studies in humans have shown that reflux of gastric contents is
B I Hirschowitz
The Yale journal of biology and medicine, 72(2-3), 133-143 (2000-04-26)
Esophagitis results from excessive exposure of the esophagus to gastric juice through an ineffective or dysfunctional lower esophageal sphincter mechanism. A possible role of pepsin in damaging the esophageal mucosa with consequent esophagitis may be examined directly by testing pepsin
Autonomic control of secretion of gastric acid and pepsin.
K Bech
Journal of autonomic pharmacology, 9(6), 419-428 (1989-12-01)