Key Documents
1.06762
Supelco
Ninidrina
GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Ninidrina
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H6O4
Número CAS:
Peso molecular:
178.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
207-618-1
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
forma
solid
potência
600 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.6-5.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
250-258 °C (decomposition)
densidade volumétrica
680 kg/m3
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C9H6O4/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9(7,12)13/h1-4,12-13H
chave InChI
FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Desenvolvimento de filmes porosos à base de ácido poliláctico aminolisados para dispositivos de administração de medicamentos sustentados pH-responsivos: Esta pesquisa destaca o uso de ninidrina no desenvolvimento de sistemas avançados de administração de medicamentos, particularmente em aplicações pH-responsivas para liberação controlada, enfatizando seu papel nas inovações farmacêuticas (Rafique et al., 2024).
  • A estrutura do cristal e a dispersão da solução de S9 peptidase de Geobacillus stearothermophilus revelam adaptações estruturais para a atividade da carboxipeptidase: A ninidrina é utilizada neste estudo para compreender os mecanismos enzimáticos e as adaptações estruturais das proteínas, contribuindo significativamente para a pesquisa bioquímica e a terapia enzimática (Chandravanshi et al., 2024).
  • O catalisador fotodepositado à base de TiO(2)/Ag impulsionou a eletroquimioluminescência do sistema de ninidrina-peróxido de hidrogênio para detecção ultrassensível de cobre (II): Demonstra a aplicação de ninidrina no monitoramento ambiental, particularmente na detecção de íons metálicos, demonstrando seu potencial em ciência ambiental e química analítica (Xiong et al., 2024).
  • Síntese de quitosana mediada por gelatina aminolisada como scaffolds porosos de transporte de medicamentos pH-responsivos: Destaca o uso de ninidrina na engenharia biomédica, especificamente na criação de scaffolds biocompatíveis para engenharia tecidual e medicina regenerativa (Sarwar et al., 2024).
  • Estudos periódicos e não periódicos de DFT de um material semicondutor orgânico: Propriedades estruturais, eletrônicas, ópticas e vibracionais da ninidrina: Este estudo explora as propriedades fundamentais da ninidrina como um semicondutor orgânico, contribuindo para a compreensão de suas caraterísticas eletrônicas e estruturais que são cruciais para o desenvolvimento de novos materiais semicondutores (Benaissa et al., 2024).
Nota de análise
Identidade (espectro IV): em conformidade
Aspecto: Pó cristalino ou cristais brancos a amarelos ou branco-amarronzados.
Solubilidade (10 g/l, água): em conformidade
Ponto de fusão: cerca de 250
Adequação para análise de aminoácidos: em conformidade
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6