Key Documents
GF24762887
Poly L Lactic Acid - Biopolymer
(PLLA), film, thickness 0.05 mm, size 300 × 300 mm, condition biopolymer
Sinônimo(s):
ME331050
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
forma
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 247-628-87
tamanho
300 × 300 mm
espessura
0.05 mm
Categorias relacionadas
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
GF10057700GF14081880GF14909643
Cadmium foil, 8mm disks, thickness 0.25mm, as rolled, 99.99+%
GF36269398
Cadmium
Cadmium foil, 8mm disks, thickness 0.5mm, as rolled, 99.95%
GF10057700
Cadmium
Cadmium foil, 8mm disks, thickness 0.125mm, as rolled, 99.99+%
GF14081880
Cadmium
Cadmium foil, 8mm disks, thickness 0.05mm, as rolled, 99.99+%
GF14909643
Cadmium
form
foil
form
foil
form
foil
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 362-693-98
manufacturer/tradename
Goodfellow 100-577-00
manufacturer/tradename
Goodfellow 140-818-80
manufacturer/tradename
Goodfellow 149-096-43
mp
320.9 °C (lit.)
mp
320.9 °C (lit.)
mp
320.9 °C (lit.)
mp
320.9 °C (lit.)
bp
765 °C (lit.)
bp
765 °C (lit.)
bp
765 °C (lit.)
bp
765 °C (lit.)
resistivity
7.27 μΩ-cm, 22°C
resistivity
7.27 μΩ-cm, 22°C
resistivity
7.27 μΩ-cm, 22°C
resistivity
7.27 μΩ-cm, 22°C
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
  • Escolha uma das versões mais recentes:
    Certificados de análise (COA)