GF22948094
Nickel oxide
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g, black
Sinônimo(s):
NI516010
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 229-480-94
peso
100 g
cor
black
tamanho máximo de partícula
45 μm
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)