Key Documents
795674
Sigma-Aldrich
3-(Trimethylsilyl)pyridin-2-yl trifluoromethanesulfonate
95%
Sinônimo(s):
Garg 2,3-pyridyne precursor
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H12F3NO3SSi
Número CAS:
Peso molecular:
299.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
forma
liquid
índice de refração
n/D 1.454
densidade
1.266 at 25 °C
grupo funcional
fluoro
triflate
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C9H12F3NO3SSi/c1-18(2,3)7-5-4-6-13-8(7)16-17(14,15)9(10,11)12/h4-6H,1-3H3
chave InChI
SXIBFUWSBRRXRJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Pyridyne precursor can be activated under mild fluoride conditions; which are highly reactive with dienes and other dipolariphiles (e.g. azides) to provide cycloaddition products containing an indole motif.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)