Documentos Principais
798320
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-(trimethylsilyl)phenyl triflate
95%
Sinônimo(s):
Garg 3-Bromobenzyne Precursor
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H12BrF3O3SSi
Número CAS:
Peso molecular:
377.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n/D 1.492
densidade
1.482 g/L at 25 °C
grupo funcional
bromo
fluoro
triflate
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=S(OC1=C([Si](C)(C)C)C=CC=C1Br)(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C10H12BrF3O3SSi/c1-19(2,3)8-6-4-5-7(11)9(8)17-18(15,16)10(12,13)14/h4-6H,1-3H3
chave InChI
ZNKAHJCGEPVEBA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Bromosilyltriflate has been shown to be a useful precursor for the generation of a bromobenzyne intermediate. The bromobenzyne intermediate can be generated in the presence of cesium or potassium fluoride and can be trapped with various dipolariphiles.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)