Key Documents
795666
Sigma-Aldrich
Garg 5-bromo-3,4-pyridyne precursor
95%
Sinônimo(s):
5-Bromo-4-(trimethylsilyl)pyridin-3-yl trifluoromethanesulfonate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H11BrF3NO3SSi
Número CAS:
Peso molecular:
378.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
forma
liquid
densidade
1.549 g/L at 25 °C
grupo funcional
bromo
fluoro
triflate
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
BrC1=CN=CC(S(=O)(C(F)(F)F)=O)=C1[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H11BrF3NO3SSi/c1-19(2,3)8-6(10)4-14-5-7(8)17-18(15,16)9(11,12)13/h4-5H,1-3H3
chave InChI
DFTOVRWLXREECB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Pyridyne precursor can be activated under mild fluoride conditions, which are highly reactive with dienes and other dipolariphiles (e.g. azides) to provide cycloaddition products containing an indole motif.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)