Key Documents
903191
Sigma-Aldrich
Benzyl 4-oxo-5-(triethylsilyl)-3,4-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
Sinônimo(s):
Garg silyl triflate precursor
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H27NO3Si
Número CAS:
Peso molecular:
345.51
Código UNSPSC:
12352005
forma
liquid
índice de refração
n/D 1.548
densidade
1.079 g/mL
grupo funcional
ketone
phenyl
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Benzyl 4-oxo-5-(triethylsilyl)-3,4-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate is a precursor to a Garg silyl triflate which upon exposure to fluoride generates a reactive azacyclic allene for cycloaddition reactions.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Joyann S Barber et al.
Nature chemistry, 10(9), 953-960 (2018-08-01)
For over a century, the structures and reactivities of strained organic compounds have captivated the chemical community. Whereas triple-bond-containing strained intermediates have been well studied, cyclic allenes have received far less attention. Additionally, studies of cyclic allenes that bear heteroatoms