Documentos Principais
769037
Sigma-Aldrich
Propane
99.95%, Messer® CANGas
Sinônimo(s):
n-Propane, Propane gas
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
44.10
Beilstein:
1730718
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
1.5 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
190 psi ( 37.7 °C)
8.42 atm ( 21.1 °C)
descrição
Filling mass: 15g
Filling volume: 7L
Ensaio
99.95%
Formulário
gas
temperatura de autoignição
842 °F
Lim. expl.
9.5 %
p.e.
-42.1 °C (lit.)
pf
-188 °C (lit.)
densidade
0.564 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC
InChI
1S/C3H8/c1-3-2/h3H2,1-2H3
chave InChI
ATUOYWHBWRKTHZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Propane is a colourless, odourless gas that is flammable, liquefied, and heavier than air. It is used as fuel for laboratory burners, portable stoves, and vehicles (liquefied petroleum gas [LPG]). Propane is also used in the research of polymerization catalysts. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Produtos recomendados
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Informações legais
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
acessório
Nº do produto
Descrição
Preços
regulador
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
FlameGas cylinder
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
-155.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-104 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)