Documentos Principais
769088
Sigma-Aldrich
Hydrogen
Messer® CANgas, 99.999%
Sinônimo(s):
Hydrogen gas
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
H2
Número CAS:
Peso molecular:
2.02
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141902
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
0.07 (21 °C, vs air)
Nível de qualidade
descrição
Filling mass: 1g
Filling volume: 12L
Ensaio
99.999%
Formulário
gas
temperatura de autoignição
1060 °F
Lim. expl.
74.2 %
p.e.
−252.8 °C (lit.)
pf
−259.2 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]
InChI
1S/H2/h1H
chave InChI
UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Hydrogen is a colourless, odourless, and flammable gas that is much lighter than air. It is used as a carrier gas in gas chromatography and as a fuel gas for flame ionization detectors (FID). Hydrogen is also a shielding gas and cooling gas in metallurgy and glass industries. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Produtos recomendados
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Informações legais
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
acessório
Nº do produto
Descrição
Preços
produto relacionado
regulador
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
FlameGas cylinder
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
<-238.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
< -150 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)