Documentos Principais
768979
Sigma-Aldrich
Ethane
Messer® CANGas, 99.95%
Sinônimo(s):
Ethane gas
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH3
Número CAS:
Peso molecular:
30.07
Beilstein:
1730716
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
1.05 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
37.95 atm ( 21.1 °C)
descrição
Filling mass: 17g
Filling volume: 12L
Ensaio
99.95%
Formulário
gas
temperatura de autoignição
881 °F
Lim. expl.
13 %
p.e.
−88 °C (lit.)
pf
−172 °C (lit.)
densidade
0.362 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC
InChI
1S/C2H6/c1-2/h1-2H3
chave InChI
OTMSDBZUPAUEDD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ethane gas is colourless, odourless, and narcotic. It is a liquefied gas that is lighter than air. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Produtos recomendados
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Informações legais
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
acessório
Nº do produto
Descrição
Preços
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
regulador
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
FlameGas cylinder
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
-211.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-135 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)