768995
Helium
Messer® CANGas, 99.999%
Sinônimo(s):
Helium gas
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
He
Número CAS:
Peso molecular:
4.00
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
densidade de vapor
0.14 (vs air)
Nível de qualidade
descrição
Filling mass: 2g
Filling volume: 12L
Ensaio
99.999%
Formulário
gas
p.e.
-268.934 °C (lit.)
−268.9 °C (lit.)
pf
-272.2 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[He]
InChI
1S/He
chave InChI
SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Helium is a colourless and odourless rare gas that is much lighter than air. Application areas include leak detection, aeronautics, metallurgy, laser welding and technology, and meteorology (weather balloons). Helium is also used as a shielding gas, reactor cooling gas, carrier gas for gas chromatography, and cooling gas for production of optical fibres. It is also a filling gas for air bags and is a component of diving mixtures. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Produtos recomendados
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Informações legais
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
acessório
Nº do produto
Descrição
Preços
produto relacionado
regulador
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Press. Gas Compr. Gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?