520330
Fluoro-N,N,N′,N′-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate
97%
Sinônimo(s):
TFFH
Ensaio
97%
adequação da reação
reaction type: Coupling Reactions
pf
104-109 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
amine
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)\C(F)=[N+](/C)C
InChI
1S/C5H12FN2.F6P/c1-7(2)5(6)8(3)4;1-7(2,3,4,5)6/h1-4H3;/q+1;-1
chave InChI
ZAVXOOLKAGPJPI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Cationic antimicrobial β-2,2-amino acid derivatives
Philanthotoxin analogues for inhibition of the ionotropic glutamate receptor
Small β-peptidomimetics for antimicrobials
Amine prodrugs of selective neuronal nitric oxide synthase inhibitors
Reagent for:
Selective cyclohexyl-derived imidazopyrazine insulin-like growth factor 1 receptor inhibitors
Hydrazone ligation to assemble multifunctional viral nanoparticles
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?