Documentos Principais
762415
Sigma-Aldrich
2-Azido-1,3-dimethylimidazolinium hexafluorophosphate
97%
Sinônimo(s):
2-Azido-4,5-dihydro-1,3-dimethyl-1H-imidazolium hexafluorophosphate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H10F6N5P
Número CAS:
Peso molecular:
285.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário:
solid
Ensaio:
97%
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: click chemistry
disponibilidade
available only in USA
pf
205-210 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN1CC[N+](C)=C1N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C5H10N5.F6P/c1-9-3-4-10(2)5(9)7-8-6;1-7(2,3,4,5)6/h3-4H2,1-2H3;/q+1;-1
chave InChI
SKAIRSILDPLHCV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Efficient diazo transfer reagent for the preparation of azides from primary amines. An alternative to tosyl azide with an easier-to-separate water soluble by-product.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Self-react. C
Código de classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mitsuru Kitamura, et al
Synthesis, 7, 1037-1044 (2011)
Direct Synthesis of Organic Azides from Primary Amines with 2-Azido-1,3-dimethylimidazolinium Hexafluorophosphate.
Kitamura, M.
European Journal of Organic Chemistry, 458-462 (2011)