41572
Dimethyl selenide
≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
Methyl selenide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
densidade
1.408 g/mL at 20 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[Se]C
InChI
1S/C2H6Se/c1-3-2/h1-2H3
chave InChI
RVIXKDRPFPUUOO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication