Documentos Principais
8.18054
Sigma-Aldrich
Triphenylphosphine selenide
for synthesis
Sinônimo(s):
Triphenylphosphine selenide
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)3PSe
Número CAS:
Peso molecular:
341.25
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
223-406-1
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
crystals
pf
186-189 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C18H15PSe/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
chave InChI
ZFVJLNKVUKIPPI-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Purity (HPLC): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting range: 186 - 189 °C
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3