Documentos Principais
305839
Sigma-Aldrich
3-Dimethylaminoacrolein
90%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2NCH=CHCHO
Número CAS:
Peso molecular:
99.13
Beilstein:
969389
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
90%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.584 (lit.)
p.e.
270-273 °C (lit.)
densidade
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
amine
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)\C=C\C=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6(2)4-3-5-7/h3-5H,1-2H3/b4-3+
chave InChI
RRLMPLDPCKRASL-ONEGZZNKSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
3-Dimethylaminoacrolein was used in synthesis of:
  • benzochlorins, benzoisobacteriochlorins and benzobacteriochlorins
  • styryl-substituted Z/E-chlorin derivatives with chlorophyll-a skeleton
  • Y shaped cyanines having dimethylamino end groups
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Efficient new syntheses of benzochlorins, benzoisobacteriochlorins, and benzobacteriochlorins.
Graca M, et al.
Tetrahedron Letters, 31(10), 1365-1368 (1990)
Triple-branched cyanine dyes.
Dale J and Eriksen OI.
Acta Chemica Scandinavica. Series B, 42(4), 242-246 (1988)
Synthesis of Styryl-substituted Z/E-Chlorin Derivatives with Chlorophyll-a Skeleton
Wang J-J, et al.
Chin. J. Chem., 24(7), 933-938 (2006)