295566
Nitric oxide
98.5%
Sinônimo(s):
Nitrogen monoxide
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
1.05 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
98.5%
p.e.
−151.7 °C (lit.)
pf
−163.6 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[N]=O
InChI
1S/NO/c1-2
chave InChI
MWUXSHHQAYIFBG-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... GUCY1A1(2982) , GUCY1A2(2977) , GUCY1B1(2983) , GUCY1B2(2974)
Embalagem
Compatible with the following:
- Aldrich® lecture-bottle station systems
- Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Outras notas
Informações legais
espiga da mangueira
geralmente comprado junto com este produto
recomendado
regulador
válvula de controle
válvula de purga
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?