295531
Methylamine
anhydrous, ≥98%
Sinônimo(s):
Monomethylamine
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
densidade de vapor
1.08 (20 °C, vs air)
pressão de vapor
27 psi ( 20 °C)
Ensaio
≥98%
temperatura de autoignição
806 °F
Lim. expl.
4.9-20.8 %
p.e.
-6.3 °C (lit.)
pf
-93 °C (lit.)
densidade
0.70 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3
chave InChI
BAVYZALUXZFZLV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Embalagem
Compatible with the following:
- Aldrich® lecture-bottle station systems
- Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Outras notas
Informações legais
espiga da mangueira
geralmente comprado junto com este produto
recomendado
regulador
válvula de controle
válvula de purga
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?