295442
Hydrogen sulfide
≥99.5%
Sinônimo(s):
Dihydrogen monosulfide, Hydrosulfuric acid
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
1.19 (15 °C, vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
252 psi ( 21 °C)
Ensaio
≥99.5%
temperatura de autoignição
500 °F
Lim. expl.
6 %
p.e.
−60 °C (lit.)
pf
−85 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
S
InChI
1S/H2S/h1H2
chave InChI
RWSOTUBLDIXVET-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- As a sulfur source to synthesize assemblies of silver sulfide nanoparticles (Ag2S NPs).
- As a ligand to form coordination complexes with ruthenium ammines.
- As a test compound to assess the performance of polyaniline-based gas H2S sensors.
Embalagem
Compatible with the following:
- Aldrich® lecture-bottle station systems
- Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Outras notas
Informações legais
espiga da mangueira
geralmente comprado junto com este produto
produto relacionado
recomendado
regulador
válvula de controle
válvula de purga
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Protocolos
Separation of Sulfur dioxide; Hydrogen sulfide; Carbonyl sulfide; Methanethiol; Ethanethiol; Dimethyl disulfide; Carbon disulfide