258601
Vanillin acetate
98%
Sinônimo(s):
4-Formyl-2-methoxyphenyl acetate
About This Item
Fórmula linear:
CH3CO2C6H3-4-(CHO)-2-OCH3
Número CAS:
Peso molecular:
194.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
77-79 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
ester
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(C=O)ccc1OC(C)=O
InChI
1S/C10H10O4/c1-7(12)14-9-4-3-8(6-11)5-10(9)13-2/h3-6H,1-2H3
chave InChI
PZSJOBKRSVRODF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Chemoselective reduction of vanillin acetate using sodium borohydride has been reported.
Aplicação
Vanillin acetate has been used in preparation of:
- 2-nitrohomovanillic acid
- 2-nitrovanildin acetate
- 2-nitro-3,4-duimethoxybenzaldehyde
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Azlactones and phenylacetic acids derived from the 2-nitro-derivatives of vanillin, isovanillin, and veratraldehyde.
S F MacDONALD
Journal of the Chemical Society, 174, 376-378 (1948-03-01)
The discovery-oriented approach to organic chemistry. 6. Selective reduction in organic chemistry: Reduction of aldehydes in the presence of esters using sodium borohydride.
Baru AR and Mohan RS
Journal of Chemical Education, 82(11), 1674-1674 (2005)
New synthesis of 2, 3-dimethoxy-5-methyl-1, 4-benzoquinone and hexahydrocoenzyme Q4 chromanol.
Weinstock LM, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 12(1), 154-155 (1967)