Documentos Principais
W375403
Sigma-Aldrich
Vanillin isobutyrate
≥98%, FG
Sinônimo(s):
(4-formyl-2-methoxyphenyl) 2-methylpropanoate, Isobutavan
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCO2C6H3-2-(OCH3)-4-(CHO)
Número CAS:
Peso molecular:
222.24
Número FEMA:
3754
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.811
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
sweet; vanilla
grau:
FG
Halal
Kosher
fonte biológica:
synthetic
Agency:
meets purity specifications of JECFA
alérgeno alimentar:
no known allergens
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.524 (lit.)
densidade
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
sweet; vanilla
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(C=O)ccc1OC(=O)C(C)C
InChI
1S/C12H14O4/c1-8(2)12(14)16-10-5-4-9(7-13)6-11(10)15-3/h4-8H,1-3H3
chave InChI
BGKAKRUFBSTALK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Effect of ultra-high pressure pretreatment on the phenolic profiles, antioxidative activity and cytoprotective capacity of different phenolic fractions from Que Zui tea.: This study investigates the impact of ultra-high pressure pretreatment on phenolic compounds, including vanillin isobutyrate, in Que Zui tea. It highlights enhanced phenolic profiles, increased antioxidative activity, and improved cytoprotective capacity, indicating potential applications in food preservation and health supplements (Wang et al., 2023).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Odor at 1.0%
Taste at 5 ppm
Embalagem
Packaged in glass bottles
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
334.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
168 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 105-105 (2003)