245526
(S)-(+)-2-Methylbutyric acid
98%
Sinônimo(s):
(2S)-2-methylbutanoic acid, (S)-2-methylbutanoate, (S)-2-methylbutanoic acid, (S)-2-methylbutyric acid, 2-methylbutyric acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]20/D +19°, neat
pureza óptica
ee: 98% (GLC)
índice de refração
n20/D 1.406 (lit.)
p.e.
78 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4(2)5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)/t4-/m0/s1
chave InChI
WLAMNBDJUVNPJU-BYPYZUCNSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
163.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
73 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?