177377
Diphenylcyclopropenone
98%
Sinônimo(s):
DPC
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
118-122 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C(c2ccccc2)=C1c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O/c16-15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(15)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
chave InChI
HCIBTBXNLVOFER-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)