Documentos Principais
8.20533
Sigma-Aldrich
2,3-Diphenyl-2-cyclopropen-1-one
for synthesis
Sinônimo(s):
2,3-Diphenyl-2-cyclopropen-1-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H10O
Número CAS:
Peso molecular:
206.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
212-948-4
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder
pf
118-122 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O=[c]1c(c1c3ccccc3)c2ccccc2
InChI
1S/C15H10O/c16-15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(15)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
chave InChI
HCIBTBXNLVOFER-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 118 °C
Melting range (upper value): ≤ 122 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3