Filtração final estéril
A filtração estéril de medicamentos é uma etapa essencial para garantir a esterilidade de produtos e a segurança dos medicamentos para pacientes. Os fabricantes devem focar em garantir esterilidade e maximizar a recuperação de produtos e, ao mesmo tempo, atender aos requisitos regulatórios. O desenvolvimento de um sistema de filtração eficaz considera diversas opções de filtros e requisitos de processo, incluindo o número de filtros esterilizantes, necessidades de amostragem e se serão realizados testes de integridade pós-esterilização pré-uso (PUPSIT).
Conjuntos de uso único para operações de filtração asséptica final e envase
Sistemas de uso único estão sendo cada vez mais adotados nos processos de envase para atender às demandas complexas da produção de medicamentos atual. Conjuntos de uso único oferecem maior flexibilidade e produtividade de processos, aumentam a segurança dos operadores e produtos, além de reduzirem os requisitos de validação e o tempo de resposta do processo. Estes sistemas integram diversos componentes de uso único, incluindo bolsas do tipo beta bags de uso único, conectores e filtros estéreis, bolsas para armazenamento estéril, tubulação de bombas e agulhas de envase de uso único, para criar um sistema de filtração final e envase adaptado para atender às necessidades específicas do processo.
Os benefícios de se implementar um conjunto de uso único no processo de filtração final e envase estéril incluem:
- Maior segurança, eficiência e produtividade
- Redução da necessidade de limpeza, montagem e validação
- Diminuição do risco de contaminação cruzada
- Minimização de gargalos na linha de envase
Para obter resultados ideais, os fabricantes podem trabalhar junto com especialistas em produtos de uso único para o desenvolvimento de conjuntos personalizados. Um parceiro experiente é capaz de integrar perfeitamente a solução de uso único certa na filtração final e no processo de envase, enquanto se vale dos benefícios da infraestrutura existente.
Recursos de produtos relacionados
Recursos técnicos
Brochura: Mobius® Single-Use Final Fill Solutions
Nota técnica: Redesigned Filter Capsule Improves Final Filtration Assembly Design & Operation
Nota técnica: Millipak® Final Fill Filters Reduce Contamination Risks and Simplify Filtration System Design and Operation
Nota técnica: Improved Product Recovery Using Blow-down and Millipak® Final Fill Filters
Ficha de especificações: Single-use Filling Needles Integrated into Mobius® Final Fill Assemblies
Expressão, purificação e formulação de anticorpos monoclonais
Webinars
Webinar: Improved Design Reduces Contamination Risks in Final Filtration and Filling Processes
Webinar: Potential Impact of Draft Annex 1 on Sterilizing Filtration
Webinar: The Role of BPOG Extractables Data in the Effective Adoption of Single-use Systems
PRODUTOS RELACIONADOS
Com novas terapias em vista, os ensaios clínicos estão aumentando e a maioria desses novos medicamentos tem...
Filtros de discos empilhados desenvolvidos para maximizar a recuperação e aumentar a proteção do seu produto de alto valor...
A tecnologia integrada de liberação, mistura de pós e filtração proporciona flexibilidade econômica e de processamento...