Podwójnie znakowane sondy
Sondy podwójnie znakowane są najpopularniejszym typem sond do qPCR i są często określane jako sondy hydrolizujące.
Czytaj więcej o
Zastosowania podwójnie znakowanych sond
- Walidacja mikromacierzy
- Wielokrotność genów docelowych / kilka próbek
- Wykrywanie patogenów
- Multipleksowanie
- Ilościowe oznaczanie obciążenia wirusem
- Analiza ekspresji genów
- Oznaczanie kopii genów
Doskonały do walidacji MISSION® siRNA i shRNA knockdown.
KORZYŚCI Z UŻYCIA PODWÓJNIE OZNAKOWANYCH PROB
- Prostota projektu dla specyficzności sekwencji
- Szeroka dostępność kombinacji reporter/quencher
- Zwiększona czułość
DODAJ ZABLOKOWANY KWAS NUKLEINOWY LUB MGB:EDQ DO SWOJEGO PROBE
Korzyści zablokowanego kwasu nukleinowego z BHQ™
- Zwiększona stabilność termiczna i specyficzność hybrydyzacji
- Większa dokładność w wykrywaniu SNP, rozróżnianiu alleli i in vitro kwantyfikacji lub wykrywaniu
- Łatwiejsze i bardziej czułe projekty sond dla problematycznych sekwencji docelowych
- Nie posiada natywnej fluorescencji (emituje ciepło zamiast światła), co skutkuje niższą fluorescencją tła
- Zwiększony stosunek sygnału do szumu, zapewniający wyższą czułość
- Umożliwia szerszy wybór reporterów do multipleksowania
Korzyści MGB:EDQ
- Zwiększona specyficzność hybrydyzacji sonda-cel, zmniejszająca prawdopodobieństwo niespecyficznego wiązania
- Wyższa czułość umożliwia stosowanie krótszych sond, co zwiększa czułość testów qPCR
- Regulacja temperatury topnienia umożliwia regulację Tm sondy, co może być korzystne przy projektowaniu sond qPCR o optymalnych wartościach Tm
- Zmniejszony sygnał tła przyczynia się do zmniejszenia fluorescencji tła, co prowadzi do poprawy stosunku S:N lub stosunku sygnału do szumu
- Zwiększona stabilność może poprawić stabilność hybrydy sonda-cel, zmniejszając prawdopodobieństwo degradacji sondy
- Elastyczność projektowania rozszerza opcje projektowania sond, ułatwiając tworzenie wydajnych testów qPCR
- Ulepszone wykrywanie SNP poprzez dyskryminację niedopasowania
Jak działają podwójnie znakowane sondy
Sonda podwójnie znakowana to jednoniciowy oligonukleotyd znakowany dwoma różnymi barwnikami. Barwnik reporterowy znajduje się na końcu 5', a cząsteczka wygaszająca na końcu 3'. Cząsteczka wygaszacza hamuje naturalną emisję fluorescencji reportera poprzez transfer energii rezonansu fluorescencji (FRET). Poniższa ilustracja przedstawia ten mechanizm.
Starter jest wydłużany przez polimerazę, a sonda wiąże się z określoną matrycą DNA. Hydroliza uwalnia reporter z hybrydy sonda-cel, powodując wzrost fluorescencji. Zmierzony sygnał fluorescencji jest wprost proporcjonalny do ilości docelowego DNA.
Features of Dual-Labeled Probes
- Ilości: 1, 3, 5 i 10 OD
- Oczyszczanie: HPLC
- Długości sekwencji: 15 - 40 zasad
- Kontrola jakości: 100% spektrometria masowa
- Format: Dostarczane na sucho w bursztynowych probówkach
- Dostępne formaty niestandardowe (normalizacja, specjalne płytki itp.)
Nasze sondy są dostarczane w formacie upraszczającym planowanie eksperymentów.
Gwarantowane zyski |
---|
Tabela właściwości widmowych |
---|
1JOE/TET alternatywa
2VIC® alternatywa
3Cyanine 3 alternatywa
4TAMRA™ alternatywa
5Cyanine 5 alternatywa
Harmonogram wysyłki |