Niestandardowe i wstępnie zaprojektowane oligole RNA, dupleksy siRNA i kontrole
Wyciszanie ekspresji genów stało się ważną strategią w genomice funkcjonalnej. Oprogramowanie bioinformatyczne, zoptymalizowane odczynniki siRNA i protokoły sprawiły, że eksperymenty RNAi stały się szybkie i wygodne. Dlatego też interferencja RNA (RNAi) jest użyteczną technologią do badań i odkrywania leków.
Jesteśmy wiodącym dostawcą niestandardowych i wstępnie zaprojektowanych RNA, siRNA, esiRNA i miRNA, a także odczynników do transfekcji dla globalnej społeczności nauk przyrodniczych.
Oprócz stosowania najnowocześniejszych technologii, konkurencyjnych cen i ciągłych inwestycji w działalność na całym świecie, oferujemy również:
- Głęboka wiedza naukowa i ponad 35 lat doświadczenia w branży - spełniamy specyfikacje klientów, bez względu na to, jak skomplikowane
- .Wyjątkowa obsługa klienta i wsparcie techniczne - nasi klienci otrzymują najlepszą w swojej klasie obsługę i wsparcie
- Nasze zaangażowanie w jakość gwarantuje wydajność produktu. - Jest to wynik naszych najnowocześniejszych instrumentów analitycznych, naszego wszechstronnego zrozumienia bioinformatyki, w połączeniu z solidnym systemem zarządzania jakością
Czytaj więcej o
Custom & Predesigned RNA Oligos and siRNA Duplexes
Kontrole siRNA dodatnie i ujemne
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Niestandardowe oligosy i sondy qPCR Narzędzia online
Dowiedz się więcej o oferowanych przez nas narzędziach do projektowania sond oligonukleotydowych i qpcr, w tym OligoArchitect™ Primer and Probe Design Solutions i OligoEvaluator™: Kalkulator sekwencji oligonukleotydów.
- Niestandardowe oligosy DNA/RNA i zasoby sond qPCR
Przejrzyj zasoby dotyczące niestandardowych oligomerów, oligomerów RNA i sond qPCR, w tym narzędzia online, studia przypadków i często zadawane pytania.
- Niestandardowe zamówienia koców Oligo
Niestandardowy system śledzenia zamówień oligo Blanket Purchase Order upraszcza klientom zarządzanie wydatkami.
- Program płatności RapidRED
Program płatności umożliwia zminimalizowanie formalności i usprawnienie procesu zamawiania online dzięki tylko jednej transakcji zakupu w celu skonfigurowania i wpłacenia środków na konto płatnicze.
- /PL/pl/technical-documents/product-supporting/oligos-qpcr-probes/oligo-product-reviews
Custom & Predesigned RNA Oligos and siRNA Duplexes
MISSION< sup>® Predesigned siRNA
Nasze MISSION® jest najlepszymsup>® Wstępnie zaprojektowane siRNA
Nasze wstępnie zaprojektowane siRNA (małe interferujące RNA) MISSION® są najlepsze w swojej klasie i gwarantują wyciszenie genów. Sprawiliśmy, że zamawianie wstępnie zaprojektowanych siRNA dla pojedynczych genów jest łatwe dzięki naszemu interfejsowi zamówień online. Wyszukaj interesujący Cię gen według nazwy, symbolu, numeru RefSeq lub Gene ID, aby wyświetlić wstępnie zaprojektowane sekwencje siRNA dostępne dla interesującego Cię genu. Wstępnie zaprojektowane sekwencje siRNA są dostępne dla ludzi, myszy i szczurów.
Niestandardowe dupleksy siRNA
Nasze wysokiej jakości, niestandardowe dupleksy siRNA są wykorzystywane w aplikacjach wyciszania genów. Dupleksy siRNA mogą być modyfikowane chemicznie zgodnie ze specyfikacją klienta i są analizowane za pomocą spektrometrii masowej przed uwolnieniem. Niestandardowe dupleksy siRNA mogą być dostarczane w formie probówek lub płytek.
Szybkie siRNA
W celu szybkiej syntezy i wysyłki niestandardowych siRNA wybierz nasz wybór szybkich siRNA (dostępnych w określonych regionach).
iScale siRNA
Jeśli chcesz zwiększyć skalę swoich eksperymentów i potrzebujesz ilości od miligrama do grama niestandardowych dupleksów siRNA, skorzystaj z naszego formularza zapytania onlineiScale.
MISSION® esiRNA
Nasza MISSION® esiRNA zapewnia badaczom RNAi sprawdzony i prosty sposób na potranskrypcyjne wyciszanie genów kodujących białka i lncRNA (długie niekodujące RNA).
jednoniciowe oligo RNA (ssRNA)
Oferujemy standardowe ilości jednoniciowych oligo RNA do różnych zastosowań. Nasze niestandardowe oligo RNA umożliwiają szeroki zakres modyfikacji, oczyszczania i ilości dostosowanych do konkretnych potrzeb.
Positive and Negative siRNA Controls
- MISSION® Positive Control siRNA służy jako idealne uzupełnienie każdego eksperymentu wyciszania genów. Kontrole pozytywne to zwalidowane siRNA, o których wiadomo, że osiągają wysoki poziom (>70%) knockdown.
- MISSION® siRNA Universal Negative Controls zostały użyte w transfekcji siRNA i zostały przetestowane in vitro na komórkach ludzkich, mysich i szczurzych.
- MISSION® siRNA Fluorescent Universal Negative Controls są dostępne w dwóch formatach: Cyanine 3 i Cyanine 5. Są one używane do łatwej wizualizacji i oceny skuteczności transfekcji.
- MISSION® siRNA Fluorescent Universal Negative Control #1, 6-FAM pozwala na łatwą wizualizację siRNA w komórkach za pomocą mikroskopii fluorescencyjnej.
- MISSION® siRNA Transfection Reagent służy do transfekcji siRNA w celu osiągnięcia ≥90% skuteczności wyciszania w celu przejściowego obniżenia ekspresji genów eukariotycznych.