Merck
Oczyszczanie RNA
Zestaw medyczny oznaczony jako "SupraAlvita Sterile Syringe 0.5ml U-100 Insulin" z kilkoma strzykawkami i ampułkami rozrzuconymi z przodu. Strzykawki i ampułki są wykonane z przezroczystego plastiku z białymi tłokami.
Oczyszczanie RNA jest krytycznym pierwszym krokiem w wielu analizach ze względu na łatwą degradację RNA. Zestawy do oczyszczania RNA GenElute™ umożliwiają szybkie i wydajne oczyszczanie RNA z różnych źródeł przy minimalnej degradacji, maksymalnej czystości oraz wysokim odzysku i wydajności. Zestawy do oczyszczania RNA GenElute™-E Single Spin mogą być używane do oczyszczania preparatów RNA w jednym wirowaniu do PCR i dalszych zastosowań.
Czytaj więcej
Zestawy do oczyszczania RNA GenElute™
Klasyczne zestawy do oczyszczania RNA GenElute™ wykorzystują krzemionkę lub węglik krzemu do silnego wiązania RNA, umożliwiając usunięcie białek i innych zanieczyszczeń biologicznych poprzez etapy płukania. Zestawy do oczyszczania mRNA wykorzystują oligo dT30 połączone kowalencyjnie z kulkami polistyrenowymi w celu wychwycenia poliadenylowanego mRNA poprzez hybrydyzację. Po przemyciu, oczyszczone RNA jest eluowane. Dostępna jest szeroka gama zestawów do oczyszczania GenElute™ dostosowanych do określonych typów próbek, umożliwiających oczyszczanie całkowitego RNA i mRNA z komórek, tkanek, surowicy, osocza, bakterii, wirusów i tkanek roślinnych.
Funkcje:
  • Wysoka wydajność, wysoka czystość RNA przy minimalnej degradacji
  • Kompleksowe portfolio zestawów zoptymalizowanych do oczyszczania całkowitego RNA lub mRNA z różnych rodzajów próbek
  • Oferowane w różnych rozmiarach i formatach, od zestawów miniprep, midiprep i maxiprep do wysokowydajnych zestawów 96-dołkowych
  • Obejmuje zestawy do współoczyszczania RNA/DNA
  • Formaty próżniowe i wirówkowe
Zestawy do oczyszczania RNA metodą pojedynczego wirowania GenElute™-E
Zestawy do oczyszczania RNA GenElute™-E wykorzystują technikę chromatografii ujemnej zależnej od wykluczenia wielkości do izolacji i oczyszczania kwasu nukleinowego w pojedynczym wirowaniu. Mniejsze cząsteczki, takie jak białka, zostają uwięzione w porach fazy stacjonarnej kolumny. Większe cząsteczki RNA szybko przepływają przez kolumnę, ponieważ są zbyt duże, aby wejść do porów. Wykorzystując tę różnicę w wielkości, zestawy do oczyszczania GenElute™-E umożliwiają oczyszczanie RNA w jednym spinie bez potrzeby wielokrotnego wiązania i płukania.
Funkcje:
  • Metoda oczyszczania RNA metodą chromatografii negatywnej oparta na wykluczaniu wielkości
  • Uproszczony przepływ pracy
  • Szybki protokół (3 minuty czasu praktycznego, w sumie 15 minut czasu przygotowania)
  • Mniej zanieczyszczeń chemicznych, bez soli chaotropowych lub alkoholowych roztworów płuczących, które mogą hamować dalsze procesy, takie jak PCR
  • Redukcja odpadów z tworzyw sztucznych i brak niebezpiecznych buforów wiążących lub płuczących
  • Zestawy dostosowane do oczyszczania RNA
RNA Purification Essentials
Dostępnych jest wiele odczynników chroniących RNA przed degradacją. Odczynnik Stabilyser™ to zastrzeżona formuła detergentów i substancji rozpuszczonych zoptymalizowana pod kątem wydajnej ekstrakcji, stabilizacji i przechowywania białek, DNA i RNA z próbek tkanek. Odczynnik RNaseZAP™ to środek czyszczący do usuwania RNazy z naczyń szklanych, powierzchni plastikowych, blatów i pipet. RNAlater® odczynnik jest wodnym, nietoksycznym odczynnikiem do przechowywania tkanek, który szybko przenika do tkanki w celu stabilizacji i ochrony komórkowego RNA poprzez inaktywację RNazy. Odczynnik RNAstable® jest stosowany do powlekania dna probówek lub studzienek, chroniąc pikogramowe do mikrogramowych ilości RNA w temperaturze pokojowej.
Powiązane zasoby dotyczące produktów
Powiązane seminaria internetowe
Ekstrakcja wysokiej jakości RNA i aktywnego białka z pojedynczego homogenatu. Zalety naszego odczynnika Novel Stabilyser™. Autor: dr Natasha L. Pirman, główny specjalista ds. zastosowań, Molecular Workflow Tools.
Ekstrakcja i oczyszczanie RNA
Obejrzyj nasze krótkie webinarium, aby dowiedzieć się, w jaki sposób odczynnik Stabilyser™ umożliwia skuteczną lizę tkanek i stabilizację wysokiej jakości RNA i funkcjonalnie aktywnego białka.