Protokół oczyszczania wirusowego RNA przy użyciu zestawów GenElute™ do oczyszczania całkowitego RNA ssaków
Tylko do użytku badawczego; nie do użytku w procedurach diagnostycznych. Ten protokół dotyczy numerów katalogowych RTN70 i RTN350.
Zestaw GenElute™ Mammalian Total RNA Purification Kit zapewnia szybką metodę izolacji i oczyszczania całkowitego RNA z wirusów, takich jak nowy koronawirus 2019 (SARS-CoV-2), który wywołuje chorobę COVID-19. Oczyszczanie opiera się na chromatografii kolumnowej z wykorzystaniem żywicy krzemionkowej jako matrycy separacyjnej. Poniższy protokół jest zalecany do oczyszczania wirusowego RNA z próbek bezkomórkowych, w tym surowic, osocza oraz wymazów z nosa i gardła.
Przygotowanie odczynników
Wymagane materiały:
- GenElute™ Mammalian Total RNA Purification Kit (RTN70 lub RTN350)
- 96-100% etanol (niedenaturujący)
- Woda wolna od RNaz
- Nośnik RNA Poly-A
- Mikrowirówka
- Sterylna, wolna od RNAzy/DNazy końcówki do pipet i probówki
Zanim zaczniesz:
- Oczyść przestrzeń roboczą
- Przygotuj nośnikowy RNA Poly-A
- Zawieś liofilizowany nośnikowy RNA z buforem lizującym do stężenia 1 µg/µL i podziel na podwielokrotności 20 µL. Przechowywać podwielokrotności zamrożone w temperaturze -20 °C. Unikać zamrażania i rozmrażania.
- Przygotuj bufor do lizy
- Określ ile buforu do lizy będziesz potrzebować. Użyj 500 µL buforu do lizy na każde 120 µL próbki osocza. Próbki mogą wymagać zagęszczenia.
- Dodaj 10 µL/mL β-merkaptoetanolu (BME) do buforu do lizy
- Dodaj 10 µL/mL nośnikowego RNA do buforu do lizy
- Może być konieczne dostosowanie ilości nośnikowego RNA do danego zastosowania
- Worteksować bufor lizujący w celu wymieszania
Protokół ekstrakcji RNA dla próbek surowicy i osocza
- Pipetować 500 µL przygotowanego buforu lizującego zawierającego β-merkaptoetanol i nośnik RNA do 1.
- Jeśli objętość próbki jest większa niż 120 µL, zwiększ proporcjonalnie ilość buforu lizującego.
- Dodaj 120 µL osocza lub płynu bezkomórkowego. Wymieszać przez pulsacyjne worteksowanie przez 10 sekund.
- Wirować probówki przez chwilę z małą prędkością.
- Inkubować w temperaturze pokojowej przez 5 minut.
- Dodać 500 µL 100% etanolu. Wymieszaj przez pulsacyjne worteksowanie przez 10 sekund.
- Nie używaj skażonego alkoholu
- Jeśli objętość próbki jest większa niż 120 µL, zwiększ proporcjonalnie objętość etanolu.
- Przejść do oczyszczania wirusowego RNA kroku.
Protokół ekstrakcji RNA z wymazów z nosa lub gardła
- Dodaj 600 µl przygotowanego buforu lizującego zawierającego β-merkaptoetanol i nośnik RNA do wolnej od RNazy probówki mikrowirówki.
- Delikatnie przetrzyj sterylnym, jednorazowym bawełnianym wacikiem wnętrze nosa lub jamy ustnej pacjenta.
- Zastosowując sterylne techniki, odetnij bawełnianą końcówkę w miejscu, w którym zebrano komórki nosa lub gardła i umieść ją w probówce mikrowirówki zawierającej bufor lizujący.
- Zamknąć probówkę.
- Wirować delikatnie i inkubować przez 5 minut w temperaturze pokojowej.
- Używając pipety, przenieść lizat do innej probówki mikrowirówki wolnej od RNazy.
- Zanotować objętość lizatu.
- Dodaj równą objętość 70% etanolu do zebranej objętości lizatu (100 µL etanolu dodaje się do każdych 100 µL lizatu).
- Wiruj, aby wymieszać.
- Przejść do oczyszczanie wirusowego RNA krok.
Oczyszczanie wirusowego RNA
- Nanieść pipetą do 700 µL mieszaniny próbki i etanolu na kolumnę wiążącą i wirować z prędkością 14 000 obrotów na minutę przez 15 sekund.
- Uważnie odrzuć przepływ i powtórz powyższy krok w razie potrzeby dla całej próbki.
- Dodaj 500 µL buforu płuczącego 1 do kolumny i wiruj z prędkością 14 000 obrotów na minutę przez 15 sekund.
- Uważnie przenieś kolumnę do nowej probówki zbiorczej (w zestawie) i oznacz etykietą.
- Dodaj 500 µL buforu płuczącego 2 do kolumny i wiruj z prędkością 14 000 RPM przez 15 sekund.
- Ostrożnie odrzuć przepływ i powtórz powyższy krok.
- Ostrożnie odrzuć przepływ i wiruj z maksymalną prędkością przez 2 minuty, aby osuszyć kolumnę. Śladowe ilości etanolu będą miały negatywny wpływ na dalsze procesy.
- Przenieś kolumnę do nowej probówki i odpowiednio ją oznakuj.
- Dodaj 50 µL buforu elucyjnego i inkubuj w temperaturze pokojowej przez 5 minut.
- Wiruj z prędkością 14,000 RPM przez 1 minutę.
- Użyj eluowanego RNA natychmiast lub przechowuj w temperaturze -80 °C.
Rysunek 1.Wydajność wirusowego RNA oczyszczonego za pomocą zestawu GenElute™ Mammalian Total RNA Purification Kit. Panel Armored RNA SARS-CoV-2 został seryjnie rozcieńczony w uniwersalnym podłożu transportowym i oczyszczony zgodnie z powyższym protokołem. Wirusowe fragmenty RNA wykryto za pomocą zestawu TaqMan RT-qPCR (Norgen). Krzywe amplifikacji z zestawu starterów/sond N1 (A) i zestawu starterów/sond RNase P (B) zostały określone ilościowo przy użyciu krzywych standardowych w celu określenia wydajności RNA (C i D).