Analizy GC FAME przez elucję w temperaturze wrzenia
Wprowadzenie
Dla chemika żywności określenie składu kwasów tłuszczowych produktu może być trudne, ponieważ żywność może zawierać złożoną mieszaninę nasyconych, jednonienasyconych i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, z których każdy ma różne długości łańcucha węglowego. Wiele specjalistycznych produktów, takich jak kolumny GC i wzorce chemiczne, istnieje specjalnie do stosowania w ilościowej identyfikacji kwasów tłuszczowych. Każdy z tych produktów jest wytwarzany z myślą o chromatografach, aby pomóc im zapewnić dokładne i powtarzalne analizy.
Czytaj więcej
FAMEs by Boiling Point Elution
GC może być stosowana do analizy kwasów tłuszczowych jako wolnych kwasów tłuszczowych lub jako estrów metylowych kwasów tłuszczowych. Istnieją różne powody dla każdego z tych wyborów. Krótkołańcuchowe, bardziej lotne kwasy tłuszczowe są zazwyczaj analizowane w postaci wolnej przy użyciu specjalistycznych kolumn. Głównymi zaletami są łatwość/szybkość przygotowania próbki i brak artefaktów w analizie wynikających z procedury derywatyzacji. Kwasy tłuszczowe mogą być również analizowane jako estry metylowe kwasów tłuszczowych. Główne powody to:
- W swojej wolnej, niedostatecznie zobojętnionej formie, kwasy tłuszczowe mogą być trudne do analizy, ponieważ te wysoce polarne związki mają tendencję do tworzenia wiązań wodorowych, co prowadzi do problemów z adsorpcją. Zmniejszenie ich polarności może sprawić, że będą bardziej podatne na analizę.
- Aby rozróżnić bardzo niewielkie różnice wykazywane przez nienasycone kwasy tłuszczowe, polarne karboksylowe grupy funkcyjne muszą najpierw zostać zneutralizowane. Umożliwia to następnie chemię kolumn w celu przeprowadzenia separacji według elucji temperatury wrzenia, a także stopnia, położenia, a nawet konfiguracji nienasycenia cis vs. trans.
Poprzedni artykuł w tym Reporterze obejmuje analizę wolnych kwasów tłuszczowych1. Poprzednie artykuły Reportera szczegółowo opisywały analizę GC kwasów tłuszczowych omega 3 i omega 6 jako FAMEs oraz izomerów cis/trans kwasów tłuszczowych jako FAMEs2-3. W tym artykule skupimy się na analizie FAME za pomocą elucji w temperaturze wrzenia, stosowanej do rozpoznawania wzorców. Technika ta jest przydatna do:
- Określania źródła kwasów tłuszczowych w porównaniu do wzorców/profili ze znanych źródeł, z których każdy ma unikalny rozkład kwasów tłuszczowych. Analiza jakościowa i ilościowa ma fundamentalne znaczenie dla producentów żywności w zakresie kontroli jakości, określania czystości i wykrywania substancji zafałszowujących.
- Obserwowanie subtelnych różnic między próbkami, co pozwala wykryć wpływ na metabolizm kwasów tłuszczowych, spowodowany wpływami zewnętrznymi lub wewnętrznymi. Ten rozwijający się obszar badań jest powszechnie określany jako metabolomika i rozciąga się na klasy związków poza kwasami tłuszczowymi.
GC Column Choices
Rozdzielenie analitów w elucji w temperaturze wrzenia wymaga użycia niepolarnej kolumny GC. Equity-1, wytrzymała kolumna niepolarna, może być używana do tego zastosowania z dużym powodzeniem. Specyfikacje kolumn dla Equity-1 przedstawiono w Tabeli 1.
Chromatogram kolumny Supelco 37-Component FAME Mix na Equity-1 przedstawiono na Rysunku 1. Jak pokazano, kolumna ta posiada niezbędną chemię kolumny do analizy nasyconych, nienasyconych i wielonienasyconych FAME, o długości łańcucha od C4 do C24, z doskonałymi kształtami pików. Rysunek 2 pokazuje analizę estrów metylowych kwasów bakteryjnych (BAME) na Equity-1. Ta mieszanka C10-C20 zawiera hydroksylo-FAME i rozgałęzione FAME oprócz nasyconych, nienasyconych i wielonienasyconych FAME. Ponownie zaobserwowano doskonały kształt piku dla wszystkich analitów.
Kolumna: Equity-1, 15 m x 0,10 mm 1.0., 0,10 µm (28039-U)
piec: 100 °C, 50 °C/min. do 300 °C (1 min.)
inj.: 250 °C
det. FID, 300 °C
gaz nośny: wodór, stała 50 cm/s
wtrysk: 0,2 µl, split 200:1
liner: 4 mm I.D., split, cup design
sample: Supelco 37-Component FAME Mix (CRM47885), anality w stężeniach wskazanych w chlorku metylenu
- Ester metylowy kwasu masłowego (C4:0) w stężeniu 4% wagowych
- Ester metylowy kwasu kapronowego (C6:0) w stężeniu 4% wagowych
- Ester metylowy kwasu kaprylowego (C8:0) w stężeniu 4% wagowych
- Ester metylowy kwasu kaprynowego (C10:0) w stężeniu 4% wagowych
- Ester metylowy kwasu indekanowego (C11:0) w stężeniu 2% wagowych
- Ester metylowy kwasu laurynowego (C12:0) w stężeniu 4% wagowych
- Ester metylowy kwasu tridekanowego (C13:0) w stężeniu 2% wagowych
- Ester metylowy kwasu mirystynowego (C14:0) w stężeniu 4% wagowych
- Ester metylowy kwasu mirystalowego (C14:1) w stężeniu 2% wagowych
- Ester metylowy kwasu pentadekanowego (C15:0) w stężeniu 2% wagowych.Ester metylowy kwasu pentadekenowego (C15:1) w stężeniu 2% wagowych
- Ester metylowy kwasu palmitynowego (C16:0) w stężeniu 6% wagowych
- Ester metylowy kwasu palmitooleinowego (C16:1) w stężeniu 2% wagowych
- Ester metylowy kwasu heptadekanowego (C17:0) w stężeniu 2% wagowych
- Ester metylowy kwasu cis-10-heptadekenowego (C17:1) w stężeniu 2% wagowych
- Ester metylowy kwasu stearynowego (C18:0) w stężeniu 4% wagowych
- Ester metylowy kwasu oleinowego (C18:1n9c) w stężeniu 4% wag
- Ester metylowy kwasu oleinowego (C18:1n9t) w stężeniu 2% wag
- Ester metylowy kwasu linolowego (C18:2n6c) w stężeniu 2% wagowych
- Ester metylowy kwasu linolowego (C18:2n6t) w stężeniu 2% wagowych
- Ester metylowy kwasu linolenowego (C18:3n6) w stężeniu 2% wagowych
- ester metylowy kwasu a-linolenowego (C18:3n3) w stężeniu 2% wagowych
- ester metylowy kwasu arachidowego (C20:0) w stężeniu 4% wagowych
- ester metylowy kwasu cis-11-enosenowego (C20:1n9) w stężeniu 2. % wagowych
- ester metylowy kwasu cis-11,14-enosadienowego (C20:2) w stężeniu 2 % wagowych
- ester metylowy kwasu cis-8,11,14-enosatrienowego (C20:3n6) w stężeniu 2% wagowych
- ester metylowy kwasu cis-11,14,17-ikozatrienowego (C20:3n3) w stężeniu 2% wagowych
- ester metylowy kwasu arachidonowego (C20:486) w stężeniu 2% wagowych
- ester metylowy kwasu cis-5,8,11,14,17-ikozapentaenowego (C20:5n3) w stężeniu 2% wagowych
- Ester metylowy kwasu heenoizanowego (C21:0) w stężeniu 2% wagowych
- Ester metylowy kwasu behenowego (C22:0) w stężeniu 4% wagowych
- Ester metylowy kwasu erukowego (C22:1n9) w stężeniu 2% wagowych
- Ester metylowy kwasu cis-13,16-dokosadienowego (C22:2) w stężeniu 2% wagowych;
- ester metylowy kwasu 4,7,10,13,16,19-dokozaheksaenowego (C22:6n3) w stężeniu 2% wagowych
- Ester metylowy kwasu trikozanowego (C23:0) w stężeniu 2% wagowych
- Ester metylowy kwasu lignocerynowego (C24:0) w ilości 4% wagowych
- Ester metylowy kwasu nerwonowego (C24:19) w ilości 2% wagowych
Rysunek 1. 37-składnikowa mieszanka FAME na Equity-1
Kolumna: Equity-1, 15 m x 0,10 mm I.D., 0,10 µm (28039-U)
piec: 175 °C, 30 °C/min. do 275 °C (1 min.)
inj: 280 °C
det: FID, 280 °C
gaz nośny: wodór, stała 45 cm/s
wtrysk: 0,5 µL, 200:1 split
liner: 4 mm I.D., split, cup design
sample: Bacterial Acid Methyl Ester (BAME) Mix (47080-U), pochodne estrów metylowych naturalnie występującej mieszaniny bakteryjnych kwasów tłuszczowych, całkowite stężenie 10 mg/ml w kapronianie metylu
- 2-hydroksydekanian metylu (2-OH-C10:0)
- Niedekanian metylu (C11:0)
- Dodekanian metylu (C12:0)
- 2-hydroksydodekanian metylu (2-OH-C12:0)
- 3-hydroksydodekanian metylu (3-OH-C12:0)
- tridekanian metylu (C13:0)
- tetradekanian metylu (C14:0)
- 2-hydroksytetradekanian metylu (2-OH-C14:0)
- 3-hydroksytetradekanian metylu (3-OH-C14:0)
- pentadekanian metylu (C15:0)
- 13-metylotetradekanian metylu (i-C15:0)
- 12-metylotetradekanian metylu (a-C15:0)
- Heksadekanian metylu (C16:0)
- 14-metylopentadekanian metylu (1-C16:0)
- 2-hydroksyheksadekanian metylu (2-OH-C16:0)
- Cis-9-heksadekanian metylu (C16:19)
- Heptadekanian metylu (C17:0)
- 15-metyloheksadekanian metylu (i-C17:0)
- Cis-9,10-metyloheksadekanian metylu (C17:0D)
- Oktadekanian metylu (C18:0)
- oktadekanian cis-9-metylu (C18:19)
- oktadekanian trans-9-metylu (C18:19) i
- Cis-11-oktadekenian metylu (C18:111)
- Cis-9,12-oktadekadienoinian metylu (C18:29,12)
- Nonadekanian metylu (C19:0)
- Cis-9,10-metylenoktadekanian metylu (C19:0D)
- Eikozanian metylu (C20:0)
Rysunek 2.Estry metylowe kwasów bakteryjnych (BAME) na Equity-1
Zauważ, że oba przedstawione chromatogramy wykorzystują warunki Fast GC: krótką kolumnę z wąskim I.D., wysoką prędkość liniową gazu nośnego i szybkie programowanie temperatury pieca. Kolumny o tradycyjnych wymiarach (np. 30 m x 0,25 mm wewn, 0,25 μm) mogą być również używane do tych zastosowań z równym powodzeniem.
Chemical Standards
Aby przypisać identyfikację podczas wykonywania elucji w temperaturze wrzenia estrów metylowych kwasów tłuszczowych w celu rozpoznania wzorca, należy użyć wzorców o znanym odniesieniu. Aby pomóc w potwierdzeniu identyfikacji, Supelco oferuje kilka odpowiednich standardów. Wybrane standardy można znaleźć w wykazie produktów na końcu tego artykułu. Jednym ze standardów jest Supelco 37-Component FAME Mix (CRM47885). Standard ten zawiera estry metylowe kwasów tłuszczowych w zakresie od C4 do C24, w tym kluczowe jedno- i wielonienasycone kwasy tłuszczowe, dzięki czemu jest bardzo przydatny dla analityków żywności, ponieważ może być stosowany do identyfikacji kwasów tłuszczowych w wielu różnych rodzajach żywności.
Oferowane są wysoko scharakteryzowane oleje referencyjne, które mogą być stosowane jako kontrole lub próbki kontrolne, zapewniając doskonały sposób standaryzacji aplikacji i porównywania wyników z innymi. Dostępne są również mieszanki referencyjne AOCS dla zwierząt i warzyw. Każda mieszanka ilościowa jest podobna do rozkładu kwasów tłuszczowych niektórych olejów, jak określono w artykule dotyczącym mieszanek referencyjnych AOCS na stronie 22, i jest zgodna z wymaganiami metody AOCS Ce 1-62.
Conclusion
Pomiar i raportowanie zawartości kwasów tłuszczowych w żywności jest ważnym krokiem, który pozwala konsumentom na ustalenie zdrowej strategii żywieniowej. Kapilarne kolumny GC Equity-1 i specjalnie opracowane wzorce chemiczne są odpowiednie do zastosowania przedstawionego w tym artykule, analizy GC FAME poprzez elucję w temperaturze wrzenia.
Ten artykuł, te w poprzednich wydaniach Reportera, oraz sigma-aldrich.com/fame strona internetowa ilustruje szeroki zakres specjalistycznych kolumn GC i szeroką gamę specjalnie opracowanych wzorców chemicznych, które są dostępne do analiz kwasów tłuszczowych i FAME. Dzięki niezrównanej wiedzy i ofercie produktów, jesteśmy naprawdę kompleksowym rozwiązaniem dla uzyskania doskonałych produktów do analiz GC kwasów tłuszczowych z żywności dla potrzeb żywieniowych.