Merck
Autofagia jest wysoce regulowanym homeostatycznym procesem degradacji, w którym komórki niszczą swoje własne składniki za pośrednictwem mechanizmów lizosomalnych i poddają je recyklingowi. Proces ten jest związany z różnymi chorobami, w tym chorobą Alzheimera1, starzeniem2, rakiem3 i chorobą Leśniowskiego-Crohna. Poprzez rozległą interakcję z proapoptotycznymi szlakami sygnalizacyjnymi, autofagia może również przyczyniać się do śmierci komórek i znacząco wpływać na ogólny stan zdrowia komórek. Nieprawidłowe funkcjonowanie autofagii może wpływać na długowieczność i produktywność komórek. Wyjaśnienie korelacji między autofagią a apoptotyczną śmiercią komórek stało się przedmiotem wielu badań, szczególnie w biologii nowotworów. Z jednej strony autofagia może indukować śmierć komórek poprzez degradację niezbędnych składników; z drugiej strony może ułatwiać przetrwanie komórek nowotworowych w niekorzystnych warunkach metabolicznych.
Mechanizmy autofagii i szlaki sygnałowe
Rysunek 1.Mechanizmy i szlaki sygnałowe autofagii. Autofagia (w tym makroautofagia, mitofagia i mikroautofagia) to wewnątrzkomórkowy system degradacji, który dostarcza składniki cytoplazmatyczne do lizosomu, często za pośrednictwem LC3.
Biosensory fluorescencyjne LC3 z żywych komórek lentiwirusowych
Rysunek 2.Biosensory fluorescencyjne LC3 z żywych komórek lentiwirusowych.
Lentiwirusowe biosensory fluorescencyjne LC3 z żywych komórek
Członkowie rodziny LC3 odgrywają kluczową rolę w dojrzewaniu autofagosomu, centralnej organelli autofagii5. Prekursory LC3, rozproszone w cytozolu, są proteolitycznie przetwarzane do postaci LC3-I. Po zainicjowaniu autofagii, C-końcowa glicyna jest modyfikowana przez dodanie fosfatydyloetanoloaminy, tworząc LC3-II, który szybko przemieszcza się do powstających autofagosomów w punktowym rozkładzie.
Cząsteczki lentiwirusowe LentiBrite™ LC3 zapewniają jasną fluorescencję GFP/RFP i precyzyjną lokalizację, aby umożliwić analizę autofagii w komórkach na żywo w trudnych do transfekcji typach komórek. Analizuj autofagię na żywo w hodowlach komórkowych przy użyciu wstępnie zapakowanych biosensorów fluorescencyjnych o wysokim mianie.
Loading
Referencje
1.
Zare-shahabadi A, Masliah E, Johnson GV, Rezaei N. 2015. Autophagy in Alzheimer's disease. 26(4): https://doi.org/10.1515/revneuro-2014-0076
2.
Cuervo AM. 2008. Autophagy and aging: keeping that old broom working. Trends in Genetics. 24(12):604-612. https://doi.org/10.1016/j.tig.2008.10.002
3.
Mathew R, Karantza-Wadsworth V, White E. 2007. Role of autophagy in cancer. Nat Rev Cancer. 7(12):961-967. https://doi.org/10.1038/nrc2254
4.
Glick D, Barth S, Macleod KF. 2010. Autophagy: cellular and molecular mechanisms. J. Pathol.. 221(1):3-12. https://doi.org/10.1002/path.2697
5.
Tanida I, Ueno T, Kominami E. 2008. LC3 and Autophagy.77-88. https://doi.org/10.1007/978-1-59745-157-4_4