Millicell® DCI Digital Cell Imager - najczęściej zadawane pytania
Monitorowanie hodowli komórkowych jest niezbędne do oceny zdrowia komórek i żywotności projektów hodowli komórkowych. Millicell® DCI Digital Cell Imager pomaga badaczom szybko i obiektywnie oceniać ich kultury, monitorować komórki i mierzyć ich konfluencję, liczbę komórek i morfologię. Tutaj nasz zespół naukowców odpowiada na najczęściej zadawane pytania dotyczące Millicell® DCI Digital Cell Imager.
DCzy urządzenie Millicell® DCI wykonuje obrazowanie jasnego pola, fazowe lub fluorescencyjne? Cczy może rejestrować filmy i obrazy poklatkowe?
Obecnie Millicell® DCI nie obsługuje prawdziwego kontrastu fazowego ani obrazowania fluorescencyjnego; urządzenie może zapewnić obrazowanie w jasnym polu i ma pewne możliwości obrazowania fazowego. Millicell® DCI jest w stanie przechwytywać tylko obrazy statyczne, nie obsługuje przechwytywania obrazów poklatkowych i filmów.
Obecnie cyfrowy imager komórkowy Millicell® DCI nie obsługuje zdalnego pozyskiwania obrazów, obrazy muszą być wykonywane w czasie rzeczywistym. Niektóre dane obrazu mogą być przetwarzane i edytowane zdalnie po przesłaniu danych do chmury. Maska i rozmiar komórek mogą być regulowane w chmurze, jednak regulacja jasności obrazu musi być wykonana na urządzeniu podczas robienia zdjęcia i nie może być edytowana w chmurze, a obrazy nie mogą być przycinane ani zmieniane w chmurze, ponieważ pasek skali i szacunki konfluencji komórek będą nieprawidłowe.
Obrazy wykonane na urządzeniu są w formacie PNG, a eksportowane dane są w formacie CSV. Millicell® DCI zawiera kamerę z matrycą CMOS 5 MP i rozdzielczością 2560 x 1920 lub monochromatyczną i działa na dwurdzeniowym procesorze IMX7 działającym z częstotliwością 1,2 GHz, więc czas przetwarzania obrazu jest wyrażony w milisekundach. Obszar obrazu na urządzeniu do oglądania wynosi 2,4 mm x 1,4 mm.
HJak działa Millicell® DCI funkcja liczenia komórek?
Algorytm zliczania komórek wykorzystuje technologię do określenia pokrytego obszaru i znajduje środek poszczególnych obszarów. Millicell® DCI może również dokładnie zliczać komórki, które nie mają jądra, takie jak czerwone krwinki, ponieważ niekoniecznie szuka jądra, ale raczej środka pojedynczej plamki.
W przypadku zawiesinowych linii komórkowych, komórki muszą w pełni osiąść na powierzchni płytki lub być utrzymywane w miejscu, na przykład na szklanym szkiełku hemocytometru, zanim Millicell® DCI będzie mógł dokonać dokładnego zliczenia komórek. Funkcja liczenia komórek nie określa obecnie żywotności komórek.
Millicell® DCI może być używany do monitorowania komórek i pomiaru ich konfluencji w dowolnym naczyniu, które mieści się pod ramieniem źródła światła, w tym w płytkach 6-dołkowych lub 96-dołkowych. Źródło światła LED znajduje się w odległości 2,2 cala od sceny. Cyfrowy imager komórkowy może również obrazować w dowolnym naczyniu, które mieści się pod ramieniem źródła światła, ale może obrazować tylko część pojedynczej studzienki na 96-dołkowej płytce.
Wjakiej soczewce powiększającej znajduje się urządzenie Millicell® DCI?
Przyrząd ma obiektyw 10X i może powiększać do 20X przy użyciu powiększenia cyfrowego.
Ci Iwyregulować Millicell® ustawienie maski DCI na urządzeniu lub w chmurze?
Ustawienia maski można zmieniać zarówno na urządzeniu, jak i w chmurze.
Z instrumentu:
Po dostosowaniu maski w chmurze:
Ijeśli Iwykonam kilka pomiarów bez klikania "Begin Average", czy mogę I uśrednić te pomiary później w chmurze?
Nie, funkcja "Rozpocznij średnią" musi być używana podczas wykonywania pomiarów, aby uzyskać średnią dla pojedynczego punktu czasowego.
Cczy mogęuzyskać więcej informacji o konkretnej linii komórkowej z aplikacji w chmurze?
Tak, masz możliwość przeszukania naszej strony internetowej w celu uzyskania pełnych informacji na temat różnych linii komórkowych za pomocą funkcji specyficznej dla linii komórkowej.
Cczy Iużywam wszystkich Millicell® DCI funkcji offline i czy potrzebuję konta w chmurze, aby zapisać dane na USB pendrive?
Użytkownicy mogą zapisywać obrazy na dysku USB i korzystać z urządzenia w trybie offline nawet bez konta w chmurze; na Millicell® DCI można przechowywać około 10 000 obrazów bez dostępu do chmury. Posiadanie konta w chmurze nie jest konieczne do korzystania z urządzenia, a wszystkie funkcje mogą być używane w trybie offline. Jednak użytkownik nie będzie mógł później zarządzać, sortować ani dostosowywać parametrów obrazów.
Gdy urządzenie jest używane w trybie offline, żadnych wykonanych zdjęć nie można później przesłać do chmury. Obrazy te można zapisać za pomocą pamięci USB i używać w trybie offline. Jeśli zdjęcia nie zostaną przesłane w momencie ich wykonania, znacznik czasu na zdjęciach będzie wskazywał moment ich przesłania do chmury, a nie moment ich wykonania.
IJeśli grupa chce kupić wiele urządzeń Millicell®. DCI instrumentów do swoich różnych obiektów hodowli komórkowej, czy wszystkie instrumenty będą miały tę samą subskrypcję oprogramowania?
Tak, wszystkie instrumenty mogą współdzielić tę samą subskrypcję oprogramowania, ale konto w chmurze nie ma nieograniczonej przestrzeni dyskowej.
Czy Millicell® jest zgodny z 21 CFR Part. 11 lub GLP? DCI zgodny z 21 CFR Part. 11 lub GLP?
Nie, cyfrowe urządzenie do obrazowania komórek nie jest zgodne z 21 CFR część 11 lub Dobrą Praktyką Laboratoryjną (GLP).
HJak mogę zresetować mój PIN?
Użytkownicy mogą usunąć swoje konto, naciskając swoją nazwę i dotykając "Usuń", a następnie ponownie dodać swoje konto. Nie spowoduje to uszkodzenia żadnych danych, będą musieli tylko zalogować się ponownie. Użytkownicy mogą również zresetować swój kod PIN, naciskając "Zapomniałem PIN" (patrz obrazek poniżej). System poprosi o podanie adresu e-mail i hasła oraz umożliwi zresetowanie kodu PIN.
Cczy urządzenie Millicell® DCI można podłączyć do drukarki?
Obecnie urządzenia nie można podłączyć do drukarki. Obrazy wykonane w systemie można pobrać z chmury i wydrukować z komputera.
Ci Millicell® DCI może być używany i przechowywany w wyciągu do hodowli komórkowych?
Tak, Millicell® DCI jest wystarczająco mały, aby można go było używać w okapie do hodowli komórkowych - urządzenie ma wymiary 6 cali na 11 cali i waży 6 funtów lub 2,7 kg. Urządzenie jest stabilne w temperaturze od 5 do 40 oC i wilgotności względnej 20-80% i jest używane w temperaturze od 15 do 30 oC lub w ogólnych warunkach laboratoryjnych.
DCzy Millicell® DCI posiada przedłużoną gwarancję?
Millicell® DCI jest objęty standardową roczną gwarancją producenta; obecnie nie ma rozszerzonej gwarancji.
Cczy płyta powierzchniowa Millicell® DCI może być podgrzewana?
Stopień Millicell® DCI nie jest podgrzewany.
Aczy parametry są wyświetlane na Millicell® DCI obrazie?
Wszystkie parametry przechwyconego obrazu są wyświetlane i można nimi manipulować w aplikacji internetowej w chmurze. Maskowanie komórek, rozmiar komórek i dostosowanie maski oraz rozmiar naczynia to przykłady parametrów, którymi można manipulować w aplikacji internetowej.