Merck
Odczynniki do obrazowania żywych komórek
Żywe komórki U937 wybarwione barwnikiem fluorescencyjnym CellVue® Claret Far Red i DAPI
Obrazowanie żywych komórek w czasie rzeczywistym umożliwia naukowcom monitorowanie dynamicznych zdarzeń komórkowych, które w przeciwnym razie wymykają się obserwacji przy użyciu tradycyjnych technik punktów końcowych, takich jak obrazowanie stacjonarne i PCR, które rejestrują tylko statyczny moment w czasie. Nasze portfolio odczynników do obrazowania żywych komórek obejmuje nowe technologie fluorescencyjnego znakowania komórek do śledzenia komórek, fluorescencyjne biosensory lentiwirusowe, tradycyjne barwniki fluorescencyjne i sondy do analizy zdarzeń komórkowych w czasie rzeczywistym. Odczynniki te są optymalne do rejestrowania dynamicznych zdarzeń komórkowych za pomocą systemów inkubacji i obrazowania w czasie rzeczywistym, takich jak CellASIC® ONIX2 Mikroprzepływowy system obrazowania żywych komórek.
Przegląd sekcji
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
PKH i CellV<ue® Fluorescencyjne znakowanie łączników komórkowych
PKH i CellVue® Fluorescent Cell Linker Kits zapewniają fluorescencyjne znakowanie błon żywych komórek do długoterminowych eksperymentów obrazowania żywych komórek.
Kluczowe atrybuty barwników PKH i CellVue® obejmują:
  • Stabilny do 100 dni na żywych komórkach in vivo
  • Bezpieczny dla komórek eukariotycznych, bakteryjnych i pasożytów
  • Bez znaczącego wycieku barwnika.li>Brak znaczącego wycieku barwnika lub przenoszenia między komórkami
  • Jednolity i powtarzalny sygnał
  • Różne spektralnie barwniki umożliwiają analizę wielokolorową
  • Kompatybilny z innymi etykietami fluorescencyjnymi
  • Cytowany w ponad 7 000 publikacji
LentiBrite™ Fluorescencyjne biosensory lentiwirusowe
LentiBrite™. Fluorescencyjne biosensory lentiwirusowe to zestaw wstępnie zapakowanych cząstek lentiwirusowych, które kodują białka fluorescencyjne związane z autofagią, apoptozą i strukturą komórek w celu uzyskania wglądu w te procesy w żywych komórkach.
Funkcja biosensorów lentiwirusowych:
  • Pakowany, gotowy do użycia format, znakowany monomerycznym GFP & RFP
  • Minimalne miano (≥3 x 108 IFU/mL) na fiolkę
  • Najwyższa skuteczność transfekcji w porównaniu do metod chemicznych
  • Dla komórek żywych./li>
  • Dla komórek dzielących się, nie dzielących się i trudnych do transfekcji, takich jak komórki pierwotne lub komórki macierzyste
  • Nie zakłóca funkcji komórkowych
Bio Tracker Barwniki fluorescencyjne i barwniki do żywych komórek
Barwniki do żywych komórek BioTracker to przepuszczalne dla komórek barwniki do zastosowań w żywych komórkach, takich jak oznakowanie organelle, wykrywanie apoptozy, żywotności komórek i analiza zdrowia, monitorowanie niedotlenienia, śledzenie reaktywnych form tlenu, funkcja wskaźnika wapnia i neuralnych i komórek macierzystych (SCR150, SCT029, SCT046).
LuminiCell Nanocząsteczki fluorescencyjne Tracker™
Fluorescencyjne nanocząsteczki LuminiCell Tracker™ stanowią skuteczny, prosty i nietoksyczny odczynnik do długoterminowych eksperymentów śledzenia komórek.W oparciu o technologię emisji indukowanej agregacją (AIE), te barwniki do śledzenia komórek zostały zamknięte w biokompatybilnych, przepuszczalnych dla komórek, fluorescencyjnych nanocząstkach (AIE Dot), które zapewniają zwiększoną fotostabilność, bardzo jasną fluorescencję i niską toksyczność komórkową do zastosowań bioobrazowania przez dłuższy czas.
  • Jasniejsze: 10x jaśniejsze niż wiele alternatywnych technologii znakowania komórek
  • Fotostabilne: 3-krotna trwałość fluorescencji, bez wygaszania sygnału
  • Biokompatybilność: Nietoksyczne organiczne nanocząsteczki opracowane do zastosowań biologicznych
  • Szybki protokół: Łatwy do przestrzegania protokół znakuje komórki w ciągu czterech godzin lub krócej