Merck
Strona głównaAnaliza obrazowania i obrazowanie żywych komórekFluorescencyjne barwniki i barwniki organelli żywych komórek
Fluorescencyjne barwniki i barwniki organelli żywych komórek
Komórki eukariotyczne zawierają struktury subkomórkowe odpowiedzialne za wykonywanie funkcji niezbędnych do przetrwania komórki, w tym generowanie energii (ATP), syntezę i transport białek oraz usuwanie odpadów komórkowych. Ze względu na ich wyspecjalizowane funkcje i dobrze zdefiniowany charakter, w badaniach biologii komórki często przydatne jest oznaczanie kluczowych organelli, takich jak błona komórkowa, jądro, cytoplazma, mitochondria, lizosomy, retikulum endoplazmatyczne (ER), aparat Golgiego i białka cytoszkieletu (np. aktyna). W szczególności, wykorzystanie barwników organelli jako przeciwbarwników w technikach obrazowania żywych komórek okazało się nieocenione w badaniu funkcji komórkowych. Oferujemy wiele barwników fluorescencyjnych i markerów wysoce specyficznych dla różnych organelli, które mogą być wykorzystywane do monitorowania zdrowia komórek, śmierci komórek, aktywności metabolicznej, autofagii, śledzenia komórek oraz migracji i inwazji komórek.
Barwniki do mitochondriów
Mitochondria to organelle o podwójnych błonach, odpowiedzialne za oddychanie komórkowe i produkcję energii w postaci adenozynotrójfosforanu (ATP). Mitochondria są również zaangażowane w inne zadania, takie jak sygnalizacja komórkowa, różnicowanie komórkowe i śmierć komórki - a także utrzymywanie kontroli nad cyklem komórkowym i wzrostem. W zależności od potencjału błonowego, fluorescencyjne barwniki żywych komórek dla mitochondriów mogą być wykorzystywane do analizy ogólnego stanu zdrowia i witalności komórek, oprócz aktywności mitochondriów.
Obrazowanie mitochondriów komórkowych na żywo.
Rysunek 1. Obrazowanie mitochondriów komórkowych na żywo.A) Żywe komórki HeLa wybarwione jednocześnie barwnikiem lizosomów BioTracker NIR650 (SCT139) i zielonym barwnikiem mitochondriów BioTracker 488 (SCT136). B) Żywe komórki HeLa wybarwione barwnikiem BioTracker ATP-Red (SCT045), Hoechst (94403) i zielonym barwnikiem specyficznym dla mitochondriów pokazującym lokalizację w mitochondriach. C) Żywe komórki HeLa wybarwione barwnikiem BioTracker 633 Red Mitochondria (SCT137).
Opis produktuWzbudzenie (nm)Emisja (nm)Nr produktu.
BioTracker 405 Blue Mitochondria Dye398440SCT135
BioTracker 488 Green Mitochondria Dye490523SCT136.
BioTracker 633 Red Mitochondria Dye622648SCT137
BioTracker ATP-Red Live Cell Dye510570SCT045
JC-1 Barwnik mitochondrialny485
527/590T4069
Barwniki lizosomów
Lizosomy są organellami związanymi z błoną, które działają jako system usuwania odpadów z komórki. Jako wysoce kwaśne (pH 4-5) organelle, lizosomy zawierają różnorodne enzymy zdolne do rozkładania różnych biomolekuł, w tym peptydów, kwasów nukleinowych, węglowodanów i lipidów. Oprócz rozpuszczania biomolekuł, lizosomy są również zaangażowane w autofagię i apoptozę. W zależności od wewnętrznego środowiska kwaśnego, barwniki fluorescencyjne do lizosomów mogą być wykorzystywane do analizy aktywności lizosomalnej, zdarzeń autofagii, transportu pęcherzyków i ogólnego stanu komórek.
Obrazowanie lizosomów komórkowych na żywo.
Rysunek 2. Obrazowanie lizosomów komórkowych na żywo.A) Komórki HeLa wyrażające Mitochondria-GFP wybarwiono barwnikiem BioTracker 560 Orange Lysosome Dye (SCT019) i barwnikiem Hoechst DNA (niebieski). B) Żywe komórki HeLa wybarwione barwnikiem Live Cell Microtubule Stain (niebieski) i BioTracker 540 Red Lysosome Dye (SCT141). C) Żywe komórki Hela wybarwione barwnikiem BioTracker 540 Red Lysosome Dye (SCT141).
Opis produktuWzbudzenie (nm)Emisja (nm)Nr produktu.
BioTracker 555 UV-Excitation Red Lysosome Dye554
583
SCT140
BioTracker 560 Orange Lysosome Dye535560SCT019
BioTracker 540 Czerwony barwnik lizosomowy541634SCT141
Barwnik lizosomowy BioTracker NIR633634659SCT138
BioTracker LYSO-TP Live Cell Dye375500SCT044
Barwniki jądrowe
Zawierające prawie cały materiał genetyczny komórki, jądro komórkowe jest zorganizowane w chromosomy, utworzone z kompleksowania długiego liniowego DNA z białkami. Barwniki jądrowe żywych komórek mogą być używane do śledzenia komórek lub jako przeciwbarwniki z innymi barwnikami fluorescencyjnymi lub reporterami komórkowymi. Oferujemy barwniki z kilkoma opcjami kolorystycznymi, w tym barwniki jądrowe o dużej długości fali i dalekiej czerwieni. W porównaniu do tradycyjnych barwników DNA wzbudzanych promieniowaniem UV (np. Hoechst 33342), barwniki jądrowe o długiej długości fali wykazują zmniejszoną toksyczność komórkową podczas eksperymentów obrazowania żywych komórek.
Obrazowanie jądra komórkowego na żywo
Rysunek 3. Obrazowanie jądra komórkowego na żywo.A) Żywe komórki HeLa wybarwione przy użyciu zielonego barwnika jądrowego BioTracker 488 (SCT120). B) Barwienie żywych komórek HeLa przy użyciu barwnika jądrowego BioTracker NIR694 (na bazie wody) i falloidyny FITC. C) Utrwalone barwienie komórek HeLa przy użyciu barwnika jądrowego BioTracker NIR694 (w DMSO), zielonego barwnika mitochondriów BioTracker 488 i falloidyny CF405.
Opis produktuWzbudzenie (nm)Emisja (nm)Nr produktu.
Hoechst DNA Stain Solution35046194403
BioTracker 488 Green Nuclear Dye500515SCT120
BioTracker 650 czerwony barwnik jądrowy650675SCT119
BioTracker NIR694 Barwnik jądrowy (na bazie wody)662694SCT117
BioTracker NIR694 Barwnik jądrowy (w DMSO)662694SCT118
Barwniki błon komórkowych
Błona komórkowa, chroniąca i sekwestrująca wnętrze komórki, składa się głównie z lipidów i białek. Oprócz kontrolowania ruchu w dwuwarstwie, błony komórkowe biorą udział w różnych procesach komórkowych, takich jak adhezja komórek, przewodnictwo jonowe, sygnalizacja komórkowa i przyłączanie struktur zewnątrzkomórkowych. Barwniki do błon cytoplazmatycznych BioTracker to lipofilowe karbocyjaniny zdolne do znakowania błon komórkowych w stabilny i nietoksyczny sposób. Ze względu na niską cytotoksyczność, barwniki te nadają się do długoterminowego śledzenia i obrazowania komórek. W przeciwieństwie do barwniki PKH, barwniki BioTracker do błon cytoplazmatycznych są gotowe do użycia i nie wymagają skomplikowanego protokołu znakowania hipoosmotycznego. Barwniki BioTracker mogą być dodawane bezpośrednio do normalnego podłoża hodowlanego w celu znakowania komórek zawieszonych lub przylegających.
Obrazowanie błon komórkowych na żywo
Rysunek 4. Obrazowanie błon komórkowych na żywo.A) Żywe komórki HeLa wybarwione przy użyciu BioTracker 400 Blue Cytoplasmic Membrane Dye (SCT109). B) Żywe komórki Hela wybarwione przy użyciu BioTracker 490 Green Cytoplasmic Membrane Dye (SCT106). C) Barwienie na żywo komórek Hela przy użyciu barwnika błony cytoplazmatycznej BioTracker NIR750 (SCT113).
Opis produktuWzbudzenie (nm)Emisja (nm)Nr produktu.
BioTracker 400 Blue Cytoplasmic Membrane Dye366441SCT109
BioTracker 490 Green Cytoplasmic Membrane Dye484501SCT106
BioTracker 555 Orange Cytoplasmic Membrane Dye549565SCT107
BioTracker 655 Red Cytoplasmic Membrane Dye644665SCT108
BioTracker NIR680 Cytoplasmic Membrane Dye683724SCT112
BioTracker NIR750 Cytoplasmic Membrane Dye748780SCT113
BioTracker NIR770 Barwnik błony cytoplazmatycznej767806SCT114
Barwnik do błon cytoplazmatycznych BioTracker NIR790786820SCT115
Barwniki cytoplazmy
.
Opis produktuWzbudzenie (nm)Emisja (nm)Nr produktu.
CFSE, BioReagent, odpowiedni do fluorescencji49251721888
Calcein-AM, BioReagent, odpowiedni do fluorescencji49651617783
Barwniki cytoszkieletu
Cytoszkielet, jako złożona sieć wzajemnie powiązanych filamentów i mikrotubul rozciągających się w całej cytoplazmie, zapewnia komórce wsparcie strukturalne i kontroluje wiele procesów, w tym endocytozę, cytokinezę, migrację komórek, inwazję i ruch. W przeciwieństwie do tradycyjnych, utrwalonych barwników F-aktyny (np. sprzężonych barwników falloidyny), barwniki cytoszkieletu mikrotubul BioTracker są przepuszczalnymi dla komórek sondami paklitakselu, które mogą być obrazowane bez etapu płukania. Oferowane w zielonym i czerwonym kolorze fluorescencyjnym, te proste, szybkie i czułe barwniki mogą być wykorzystywane do monitorowania dynamiki cytoszkieletu w czasie rzeczywistym.
Obrazowanie cytoszkieletu na żywo w komórkach.
Rysunek 5. Obrazowanie cytoszkieletu na żywo w komórce.A) Żywe komórki HeLa wybarwione barwnikiem BioTracker 488 Green Microtubule Cytoskeleton Dye (SCT142) i barwnikiem BioTracker NIR650 Lysosome Dye (SCT139). B) Wrzeciono mitotyczne wybarwione barwnikiem BioTracker 488 Green Microtubule Cytoskeleton Dye (SCT142). DNA jest wybarwione barwnikiem jądrowym BioTracker NIR694 (na bazie wody) (SCT117).
Opis produktuWzbudzenie (nm)Emisja (nm)Nr produktu.
BioTracker 488 Green Microtubule Cytoskeleton Dye500515SCT142
Barwniki lipidowe
Jako podstawowy budulec komórki, lipidy pełnią wiele ważnych funkcji komórkowych, ale są również powiązane z różnymi chorobami, w tym zaburzeniami sercowo-naczyniowymi i neurologicznymi. Wewnątrzkomórkowe kropelki lipidów są organellami cytoplazmatycznymi zaangażowanymi w przechowywanie i regulację triglicerydów i estrów cholesterolu. Barwnik lipidowy BioTracker szybko wybarwia kropelki lipidów w żywych lub utrwalonych komórkach bez żadnych etapów płukania i przy minimalnym zabarwieniu tła błon komórkowych lub innych organelli. Żywe komórki mogą być następnie utrwalone i permeabilizowane po wybarwieniu barwnikiem BioTracker lipid droplet.
Obrazowanie lipidów komórkowych na żywo
Rysunek 6. Obrazowanie lipidów komórkowych na żywo.A) Żywe komórki HeLa wybarwione za pomocą BioTracker 488 Green Lipid Dye (SCT144), Hoechst (94403) i BioTracker 655 Red Cytoplasmic Membrane Dye (SCT108). B) Komórki HeLa wybarwione barwnikiem BioTracker 610 Red Lipid Droplet Dye (magenta) i BioTracker 488 Green Nuclear Dye (SCT120). C) Komórki HeLa wybarwione barwnikiem BioTracker 488 Green Lipid Dye (SCT144).
Opis produktuWzbudzenie (nm)Emisja (nm)Nr produktu.
BioTracker 488 Green Lipid Droplet Dye427585SCT144
Wnioski
Ograniczenie technik obrazowania hodowli komórkowych do utrwalonych tkanek i komórek ogranicza informacje, które badacz może uzyskać na temat interesującego go systemu, ponieważ obserwator jest w stanie uchwycić tylko moment w czasie komórkowym. Nasze fluorescencyjne barwniki organelli w żywych komórkach pozwalają na selektywne barwienie określonych organelli bez zwiększonej cytotoksyczności. Barwienie organelli w żywych komórkach może pomóc naukowcom potwierdzić tożsamość określonych białek lub celów w komórkach i zapewnić lepsze zrozumienie procesów komórkowych. Nasze szerokie portfolio gwarantuje, że mamy barwnik specyficzny dla organelli w kolorze potrzebnym do eksperymentów obrazowania żywych komórek.