Standardowy protokół PCR
Jak wykonać PCR
Standardowa reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR) składa się z czterech kroków:
- Dodaj wymagane odczynniki lub mastermix i matrycę do probówek PCR.
- Wymieszaj i odwiruj.
- Aplikuj zgodnie z termocyklerem i parametrami starterów.
- Oceń amplifikowane DNA za pomocą elektroforezy w żelu agarozowym, a następnie barwienia bromkiem etydyny.
Kroki te przedstawiono poniżej bardziej szczegółowo wraz z materiałami i wskazówkami dotyczącymi wyboru odczynników. Jest to podstawowy protokół PCR wykorzystujący polimerazę Taq DNA.
Kroki PCR i niezbędne komponenty PCR
Rozwiązywanie problemów z reakcją PCR obejmuje wiele czynników. Obejrzyj tę animację, aby dowiedzieć się, w jaki sposób wybór odpowiednich komponentów i warunków cyklu może pomóc w osiągnięciu optymalnych wyników.
Znajdź dodatkowe protokoły dla innych polimeraz lub zaawansowanych technik PCR w sekcji Protokoły naszego Przewodnika po technologiach PCR.
Dowiedz się więcej na temat standardowej reakcji PCR, w tym czym ona jest, na naszej Strona Podstawy PCR.
Odczynniki: Co jest potrzebne do PCR?
Czym jest Polimeraza Taq DNA?
Taq Polimeraza DNA jest termostabilnym enzymem pochodzącym z termofilnej bakterii Thermus aquaticus. Jest on powszechnie stosowany do amplifikacji fragmentów DNA w PCR. Enzym występuje w formie rekombinowanej, wyrażonej w E. coli. Jest on w stanie wytrzymać wielokrotne ogrzewanie do 95 °C (czego wymaga technika PCR) bez znaczącej utraty aktywności. Enzym ma masę cząsteczkową około 94 kDa w SDS-PAGE bez wykrywalnej aktywności endonukleazy lub egzonukleazy. Posiada aktywność 5'→3' polimerazy DNA i 5'→3' egzonukleazy. Każda partia polimerazy DNA Taq jest testowana pod kątem amplifikacji PCR i sekwencjonowania dwuniciowego. Enzym jest dostarczany w ilości 5 jednostek/µL i jest dostarczany ze zoptymalizowanym buforem reakcyjnym 10x.
Standardowa Taq polimerazy DNA
Użyj poniższej tabeli, aby wybrać odpowiednią mieszankę polimerazy Taq DNA do warunków reakcji. Do wyboru są preparaty bezbarwne lub barwione na czerwono, z dodatkiem lub bez chlorku magnezu (MgCl2) lub wstępnie przygotowany readymix lub mieszanina wzorcowa z buforem i dNTP.
Definicja jednostki: Jedna jednostka włącza 10 nmoli całkowitych trifosforanów dezoksyrybonukleozydów do DNA wytrącającego się z kwasu w ciągu 30 minut w temperaturze 74 °C.
Procedura: Etapy PCR
Optymalne warunki dla stężenia polimerazy DNA Taq, matrycy DNA, starterów i MgCl2 będą zależeć od używanego systemu. Konieczne może być określenie optymalnych warunków dla każdego pojedynczego składnika. Dotyczy to w szczególności polimerazy DNA Taq, parametrów cyklu i stężenia MgCl2. Zaleca się miareczkowanie enzymu i MgCl2 w celu określenia optymalnej wydajności.
- Dodaj odczynniki do odpowiedniej wielkości probówki w kolejności podanej w tabeli. (Wybierz odpowiednią tabelę dla konfiguracji reakcji: odczynnik standardowy lub readymix.) W przypadku dużej liczby reakcji należy przygotować mastermix bez szablonu i podzielić go na probówki reakcyjne. Na końcu należy dodać matrycę do odpowiednich probówek.
Standardowa reakcja PCR
*Kup razem bufor i polimerazę Taq : D1806, D4309 lub D4545
Readymix PCR Reaction
2. Delikatnie wymieszaj przez worteksowanie i krótko odwiruj, aby zebrać wszystkie składniki na dnie probówki.
Uwaga: Dodaj 50 µL oleju mineralnego na wierzch każdej probówki, aby zapobiec parowaniu, jeśli używasz termocyklera bez podgrzewanej pokrywy.
3. Amplikuj. Parametry amplifikacji będą się różnić w zależności od użytych starterów i termocyklera. Może być konieczne zoptymalizowanie systemu dla poszczególnych starterów, matrycy i termocyklera.
Typowe parametry amplifikacji
Zaleca się 25-30 cykli amplifikacji.
4. Zamplifikowane DNA można ocenić za pomocą elektroforeza w żelu agarozowym i późniejsze barwienie bromkiem etydyny.
Uwaga: Nakładka oleju mineralnego może być usunięta przez pojedynczą ekstrakcję chloroformem (1:1), odzyskując fazę wodną.
Odczynniki do elektroforezy kwasów nukleinowych
- Agaroza (żele prefabrykowane, proszek, itp.)
- Bufor taki jak MOPS-EDTA-octan sodu, tris-octan-EDTA (TAE) lub tris-boran-EDTA (TBE)
- Roztwór do ładowania żelu i bufor do ładowania próbki dla RNA
- Barwnik do elektroforezy lub barwnik taki jak bromek etydyny
Oświadczenie licencyjne
UWAGA DLA NABYWCY: OŚWIADCZENIE O UDZIELENIU LICENCJI
Wraz z zakupem niniejszego produktu nie jest przekazywana żadna licencja w ramach któregokolwiek z patentów USA nr. 5,804,375, 5,994,056, 6,171,785, 6,214,979, 5,538,848, 5,723,591, 5,876,930, 6,030,787 i 6,258,569 oraz odpowiadających im patentów poza Stanami Zjednoczonymi, ani żadnych innych patentów lub wniosków patentowych dotyczących procesów 5' nukleazy i barwnika wiążącego dsDNA. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z Dyrektorem ds. Licencjonowania, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA