Długa i dokładna reakcja PCR z RedAccuTaq®
Instrukcje przygotowania
Optymalizacja reakcji
Niezawodna amplifikacja długich sekwencji DNA wymaga: 1) skutecznej denaturacji matrycy DNA, 2) odpowiednich czasów wydłużania w celu wytworzenia dużych produktów i 3) ochrony docelowego DNA przed uszkodzeniem przez depurynację. Skuteczna denaturacja jest osiągana przez zastosowanie wyższych temperatur przez krótsze okresy czasu lub przez zastosowanie współrozpuszczalników, takich jak dimetylosulfotlenek. Dodanie DMSO w reakcji w końcowym stężeniu od 1 do 4% może zwiększyć wydajność i poprawić niezawodność systemu z niektórymi złożonymi celami PCR. Betaina (0,8-1,3 M) została zgłoszona w celu poprawy amplifikacji DNA poprzez zmniejszenie tworzenia struktury drugorzędowej w regionach bogatych w GC.1
Cykler termiczny
Do opracowania parametrów cyklu wykorzystano cykler Perkin-Elmer GeneAmp 2400. Inne typy cyklerów termicznych mogą być również używane, ale mogą wymagać dalszej optymalizacji parametrów cyklu.
Projekt primerów
Primery mają zwykle długość od 21 do 34 zasad i są zaprojektowane tak, aby miały zawartość GC 45-50%. Optymalnie, temperatury topnienia starterów do przodu i do tyłu powinny mieścić się w zakresie 3 °C od siebie, a Tm starterów powinien wynosić 65-72 °C.2 Startery nie powinny mieć żadnych wewnętrznych sekwencji parowania zasad (tj. potencjalnych spinek do włosów) ani żadnych znaczących długości regionów komplementarnych między dwoma starterami PCR. Czasami pomocne jest zaprojektowanie starterów z końcowym CC, GG, CG lub GC na 3-pierwotnym końcu starterów w celu zwiększenia wydajności primingu.3
Szablon
Wysoka jakość i odpowiednia długość szablonu są niezbędne do niezawodnej amplifikacji większych fragmentów. Należy zachować szczególną ostrożność podczas przygotowywania i obsługi docelowego DNA do długiej reakcji PCR. Nacięte lub uszkodzone DNA może służyć jako potencjalne miejsce primingu, powodując wysokie tło. Należy unikać zamrażania lub, alternatywnie, zamrażać tylko raz, aby zminimalizować uszkodzenia. Stan docelowego DNA jest krytyczny. Depurynacja podczas cykli jest zminimalizowana poprzez zastosowanie buforów o pH wyższym niż 9,0 w temperaturze 25°C.
Stężenie magnezu
Optymalizacja stężenia magnezu może być konieczna. Ogólnie stężenie magnezu powinno wynosić od 1 do 5 mM.
Warunki cyklu
Temperatura przedłużania powinna być ograniczona do 68 °C w celu uzyskania optymalnej wydajności. Temperatury wyższe niż 68 ° C mogą skutkować zmniejszoną ilością lub brakiem produktu. Dla celów większych niż 20-kb, czas wydłużania powinien być dłuższy niż 20 minut. Wyżarzanie starterów i wydłużanie produktu można również połączyć w jeden etap, jeśli startery są zaprojektowane tak, aby miały Tm między 65-68 ° C. Zaleca się stosowanie automatycznego wydłużania w celu zmniejszenia artefaktów. Czasy denaturacji cyklu powinny być krótkie. Na przykład początkowa denaturacja DNA może być przeprowadzona przez 30-sekundową inkubację w temperaturze 96°C.
Przygotowanie buforu
Bufor AccuTaq LA 10x ma stosunkowo wysokie pH, a magnez może wytrącać się jako wodorotlenek magnezu [Mg(OH)2]. Przed użyciem należy rozmrozić bufor w temperaturze pokojowej, a następnie worteksować w celu ponownego rozpuszczenia wytrąconego Mg(OH)2. Alternatywnie, podgrzać bufor w temperaturze 37°C przez 3-5 minut, a następnie worteksować.
Procedura amplifikacji
Optymalne warunki dla stężenia polimerazy DNA REDAccuTaq LA, matrycy DNA, starterów i MgCl2 będą zależeć od używanego systemu. Konieczne może być określenie optymalnych warunków dla każdego pojedynczego składnika.
1. Dodaj następujące odczynniki do cienkościennej 200 µl lub 500 µL probówki mikrowirówki PCR:
*Typowo ≥200 ng matrycowego DNA jest niezbędne do amplifikacji bardziej złożonych genomów.
2. Delikatnie wymieszać i krótko odwirować, aby zebrać wszystkie składniki na dnie probówki.
3. Dodać 50 µL oleju mineralnego do górnej części każdej probówki, aby zapobiec parowaniu (opcjonalnie, w zależności od modelu termocyklera).
4. Parametry amplifikacji powinny być zoptymalizowane dla poszczególnych starterów, matrycy i termocyklera. Sugerowane parametry cyklu oparte na własnej amplifikacji DNA lambda i 20kb fragmentu ludzkiego klastra genu β-globiny:
5. Ocenić amplifikowane DNA za pomocą elektroforezy w żelu agarozowym, a następnie barwienia bromkiem etydyny.4
Uwagi:
a. Podczas amplifikacji szablonów o długości 20 kb lub większej, sugerowane jest 15-sekundowe automatyczne wydłużanie dla cykli 16-30. Niektóre termocyklery mogą nie mieć tej funkcji automatycznego wydłużania; zaleca się wydłużanie czasu wydłużania o 1-4 minuty.
b. Podczas amplifikacji fragmentów mniejszych niż 20 kb, czas wydłużania można skrócić w zależności od wielkości fragmentu. Zwykle jedna minuta przedłużania będzie wystarczająca dla fragmentu 1 kb.
Przewodnik rozwiązywania problemów |
---|
Referencje
REDAccuTaq jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sigma-Aldrich Co. LLC
TWEEN jest zastrzeżonym znakiem towarowym Croda International PLC
IGEPAL jest zastrzeżonym znakiem towarowym Rhodia Operations.
UWAGA DLA NABYWCY: OGRANICZONA LICENCJA
Korzystanie z tego produktu jest objęte co najmniej jednym z następujących patentów USA i odpowiadających im zastrzeżeń patentowych poza USA: 5,789,224, 5,618,711, 6,127,155 oraz zastrzeżenia poza USA odpowiadające wygasłemu patentowi USA nr. 5,079,352. Zakup tego produktu obejmuje ograniczone, niezbywalne zwolnienie z roszczeń wynikających z powyższych zastrzeżeń patentowych w przypadku użycia wyłącznie tej ilości produktu do własnych badań wewnętrznych nabywcy. Żadne prawo wynikające z jakiegokolwiek innego zastrzeżenia patentowego, żadne prawo do wykonywania jakiejkolwiek opatentowanej metody ani żadne prawo do świadczenia usług komercyjnych jakiegokolwiek rodzaju, w tym między innymi do zgłaszania wyników działań nabywcy za opłatą lub innym wynagrodzeniem komercyjnym, nie jest przekazywane w sposób wyraźny, dorozumiany ani przez estoppel. Niniejszy produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku badawczego. Zastosowania diagnostyczne objęte patentami Roche wymagają odrębnej licencji od Roche. Więcej informacji na temat zakupu licencji można uzyskać, kontaktując się z dyrektorem ds. licencjonowania, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA.