817345
TSKgel® Octyl-80Ts (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 25 cm × 4.6 mm, C8 (octyl) phase
Synonim(y):
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
TSKgel® Octyl-80Ts HPLC Column, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materiały
stainless steel hardware
agency
suitable for USP L7
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 17345
zakres etykietowania
11% Carbon, monolayer, endcapped
Parametry
0-100% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
300 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 4.6 mm
powierzchnia
425 m2/g
Matryca
silica particle platform
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
80 Å
pH robocze
2.0-7.5
metoda separacji
reversed phase
Informacje prawne
kartridż do prekolumny
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)