817202
TSKgel® ODS-80Ts (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 25 cm × 4.6 mm, C18 (octadecyl) phase
Synonim(y):
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
TSKgel® ODS-80Ts HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L1
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh ODS-80Ts, 17202
zakres etykietowania
15% Carbon, monolayer, endcapped
Parametry
1.2 mL/min flow rate
10-100% organic solvent
10-50 °C temperature
300 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 4.6 mm
powierzchnia
425 m2/g
Matryca
silica particle platform
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å pore diameter
pH robocze
2.0-7.5
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Zastosowanie
- katechin herbaty i koniugatów kwercetyny w osoczu krwi metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) sprzężonej z detekcją elektrochemiczną (ECD).
- Aktywne składniki farmaceutyczne (API) oraz ich zanieczyszczenia w próbkach roztworu kropli do oczu metodą HPLC z detektorem fotodiodowym (PDA).
- Substancje lecznicze metodą LC wyposażoną w detektor ultrafioletowo-widoczny (UV-Vis).
Postać fizyczna
Informacje prawne
kartridż do prekolumny
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)