808148
TSKgel® ODS-80Tm (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, C18 (octadecyl) phase
Synonim(y):
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
TSKgel® ODS-80Tm HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L1
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh ODS-80Tm, 08148
zakres etykietowania
15% Carbon, monolayer, endcapped
Parametry
0-100% organic solvent
0-45 °C temperature
1.2 mL/min flow rate
210 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 4.6 mm
Matryca
silica particle platform
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å pore diameter
pH robocze
2.0-7.5
metoda separacji
reversed phase
Informacje prawne
kartridż do prekolumny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)