Z675423
Replacement mesh inserts for mini-sieve micro sieve set
set of 1
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
opakowanie
set of 1
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F37846-0000
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Replacement mesh screens for Mini-Sieve micro sieve set. One each 25, 35, 45, 60, 80, 120, 170 and 230 standard mesh screens.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
Tabela konwersji wielkości cząstek z naszej biblioteki technicznej Lab Basics
Particle size conversion table from our Lab Basics Technical Library
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z675423-1SET | 4061833582039 |