Kluczowe dokumenty
Z400114
Sigma-Aldrich
Fine test sieves
SS frame, pore size 150 μm
About This Item
Kod UNSPSC:
41105003
NACRES:
NB.35
Materiały
stainless steel
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
ATM 100SS8F
wielkość cząstki
100 mesh
wielkość porów
150 μm
Opis ogólny
  • Pełne sita testowe o wysokości 2 cali i średnicy 8 cali
  • Zgodność ze specyfikacją ASTM E-11
  • Pomiar tkaniny drucianej SS identyfikowalny z NIST
  • Każde sito posiada certyfikat zgodności ze wszystkimi obowiązującymi specyfikacjami ASTM, ISO i ANSI.
Te sita testowe z metalową ramą są produkowane z lutem ołowiowym/cynowym na spodzie, który łączy tkaninę drucianą z fartuchem sita. Górny szew jest zabezpieczony klejem utwardzanym promieniami UV.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Tabela konwersji wielkości cząstek z naszej biblioteki technicznej Lab Basics
Particle size conversion table from our Lab Basics Technical Library