Z400254
Cover for fine test sieve
brass (8" diameter (203.2 mm) cover)
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Materiały
brass (8" diameter (203.2 mm) cover)
opis
with lifting ring
producent / nazwa handlowa
ATM
Powiązane kategorie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z400254-1EA | 4061833352779 |