813062
TSKgel® SP-5PW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 5 mm, sulfonic acid phase
About This Item
Polecane produkty
product name
TSKgel® SP-5PW HPLC Column, phase sulfonic acid, L × I.D. 5 cm × 5 mm, 10 μm particle size
Materiały
glass
linia produktu
TSKgel®
Właściwości
counter ion Na+
producent / nazwa handlowa
Tosoh 13062
Parametry
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.0 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
150 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
5 cm × 5 mm
macierz
hydroxylated methacrylic polymer
grupa aktywna macierzy
sulfonic acid phase
wielkość cząstki
10 μm
pH robocze
2-12
metoda separacji
cation exchange
Opis ogólny
Informacje prawne
prekolumna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)