808807
TSKgel® SP-5PW (20 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 8 mm, sulfonic acid phase
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
TSKgel® SP-5PW Guardgel Kit, phase sulfonic acid, L × I.D. 1 cm × 8 mm, 20 μm particle size, glass
Materiały
glass
linia produktu
TSKgel®
Właściwości
counter ion Na+
producent / nazwa handlowa
Tosoh 08807
Parametry
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
10-45 °C temperature
metody
LPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
1 cm × 8 mm
Matryca
hydroxylated methacrylic polymer
grupa aktywna macierzy
sulfonic acid phase
wielkość cząstki
20 μm
pH robocze
2-12
metoda separacji
cation exchange
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)