Key Documents
805789
TSKgel® G3000SW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.5 mm, diol phase
Synonim(y):
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® G3000SW HPLC Column, phase diol, L × I.D. 30 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 05789
Parametry
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
25 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
30 cm × 7.5 mm
macierz
silica particle platform
grupa aktywna macierzy
diol phase
wielkość cząstki
10 μm
wielkość porów
250 Å
pH robocze
2.5-7.5
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
As the first generation of silica-based SEC columns, TSKgel G3000SW columns provide excellent separation of proteins and other biomolecules with molecular weights up to 500,000 Da. TSKgel G3000SW columns are available in 10μm particle size in Glass and Stainless Steel analytical columns. Particle sizes of 13μm are used to pack 30cm and 60cm X 21.5mm ID columns, respectively, for semi-preparation purifications.
Postać fizyczna
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 mol/L Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2