Kluczowe dokumenty
808803
TSKgel® SP-5PW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 8 mm, sulfonic acid phase
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
Nazwa produktu
TSKgel® SP-5PW HPLC Column, phase sulfonic acid, L × I.D. 7.5 cm × 8 mm, 10 μm particle size, glass column
Materiały
glass column
linia produktu
TSKgel®
Właściwości
counter ion Na+
producent / nazwa handlowa
Tosoh 8803
Parametry
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10 bar max. pressure
10-45 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
7.5 cm × 8 mm
Matryca
hydroxylated methacrylic polymer
grupa aktywna macierzy
sulfonic acid phase
wielkość cząstki
10 μm
pH robocze
2-12
metoda separacji
cation exchange
Opis ogólny
Kolumny 977 SP-5PW są wypełnione porowatymi hydrofilowymi kulkami polimerowymi, które są modyfikowane powierzchniowo silnym wymieniaczem kationów. Są one używane do separacji i analizy białek, peptydów i innych biologicznie aktywnych cząsteczek. Kolumny TSKgel SP-5PW mają taką samą chemię szkieletu i selektywność jak masowe żywice Toyopearl SP-650 i TSKgel SP-5PW (20) i (30).
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)