Kluczowe dokumenty
807473
Supelco
TOYOPEARL® DEAE-650M Nośnik luzem
phase DEAE (diethylaminoethyl), bottle of 250 mL, 65 μm particle size
Synonim(y):
TOYOPEARL® DEAE-650M Bulk Media
About This Item
Kod UNSPSC:
47101511
opis
DEAE-650M
Formularz
slurry
Właściwości
counter ion Cl-
opakowanie
bottle of 250 mL
Parametry
3 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
Matryca
methacrylate
grupa aktywna macierzy
DEAE (diethylaminoethyl) phase
wielkość cząstki
65 μm
pH robocze
2-10
pojemność
0.10 meq/mL±0.02 meq/mL ion exchange capacity
30 g/L±5 adsorption capacity (BSA)
30 mg/mL±5 mg/mL binding capacity (bovine serum albumin)
kompatybilność
mode of use weak anion exchange chromatography
metoda separacji
anion exchange
Opis ogólny
Żywica Toyopearl DEAE-650 to słaby wymieniacz anionowy do frakcjonowania krwi i oczyszczania innych biomolekuł. Może być stosowana do wychwytywania o wysokiej przepustowości, oczyszczania pośredniego i etapów procesu polerowania. Jeśli wymagana jest większa rozdzielczość, należy użyć żywicy TSKgel DEAE-5PW. Selektywność pozostaje taka sama.
Zastosowanie
TOYOPEARL® DEAE-650M jest stosowany w mediach separacyjnych i żywicach jonowymiennych. TOYOPEARL® DEAE-650M był używany w badaniach nad hemofilią.
Charakterystyka techniczna
Oczyścić na miejscu za pomocą 0,5 M NaOH lub 0,1 M HCl.
Postać fizyczna
Wysyłany w 20% (v/v) etanolu.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Masahiko Takanashi et al.
Journal of bioscience and bioengineering, 97(1), 78-81 (2005-10-20)
D(-)-3-hydroxybutyrate dehydrogenase (BDH; EC 1.1.1.30) from a poly(D(-)-3-hydroxybutyrate) (PHB) degrading bacterium, Acidovorax sp. SA1, was purified using Toyopearl DEAE-650M, red-Sepharose CL-4B, and Q Sepharose FF. The molecular mass of the enzyme was estimated as 27 kDa by SDS-PAGE and 110
P R Foster et al.
Vox sanguinis, 86(2), 92-99 (2004-03-17)
The risk of haemophiliacs contracting variant Creutzfeldt-Jakob disease (vCJD) via treatment with factor VIII concentrates is not known. Therefore, in order to determine the extent to which the vCJD agent might be removed during the preparation of factor VIII concentrate
Christine Machold et al.
Journal of biotechnology, 117(1), 83-97 (2005-04-16)
Two different approaches of matrix assisted refolding have been evaluated and compared to conventional refolding by dilution. Bovine alpha-lactalbumin was used for the studies as model protein. It was adsorbed under denaturing conditions on an ion exchange matrix and refolding
Günter Iberer et al.
Journal of chromatography. A, 972(1), 115-129 (2002-10-25)
Preparative continuous annular chromatography, a method to separate proteins in a truly continuous manner, was investigated in an industrial environment. Plasma-derived clotting factor IX concentrate was used as model protein. Separation of vitronectin, a common impurity in commercial available factor