Kluczowe dokumenty
814693
TOYOPEARL® DEAE-650M Nośnik luzem
bottle of 1 L, phase DEAE (diethylaminoethyl), 65 μm particle size
Synonim(y):
TOYOPEARL® DEAE-650 Bulk Media
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
linia produktu
TOYOPEARL®
Formularz
slurry
Właściwości
counter ion Cl-
opakowanie
bottle of 1 L
producent / nazwa handlowa
Tosoh 14693
Parametry
3 bar max. pressure
metody
LPLC: suitable
Matryca
hydroxylated methacrylic polymer
grupa aktywna macierzy
DEAE (diethylaminoethyl) phase
wielkość cząstki
65 μm
pH robocze
2-13
metoda separacji
anion exchange
Opis ogólny
Toyopearl DEAE-650 resin is a weak anion exchanger for blood fractionation and other biomolecule purification. It can be used for high throughput capture, intermediate purification, and polishing process steps. If more powerful resolution is needed TSKgel DEAE-5PW resin should be used. Selectivity remains the same.
Charakterystyka techniczna
Oczyścić na miejscu za pomocą 0,5 M NaOH lub 0,1 M HCl.
Postać fizyczna
72% (v/v) zawiesina w 20% (v/v) etanolu
Wysyłany w 20% (v/v) etanolu.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)