807988
TOYOPEARL® DEAE-650C Bulk Media
phase DEAE (diethylaminoethyl), bottle of 250 mL, 100 μm particle size
Synonim(y):
TOYOPEARL® DEAE-650C Bulk Media
About This Item
Polecane produkty
opis
DEAE-650C
linia produktu
TOYOPEARL®
Postać
slurry
Właściwości
counter ion Cl-
opakowanie
bottle of 250 mL
Parametry
3 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
macierz
methacrylate
grupa aktywna macierzy
DEAE (diethylaminoethyl) phase
wielkość cząstki
100 μm
pH robocze
2-10
pojemność
0.10 meq/mL±0.02 meq/mL ion exchange capacity
30 g/L±5 adsorption capacity (BSA)
30 mg/mL±5 mg/mL binding capacity (bovine serum albumin)
kompatybilność
mode of use weak anion exchange chromatography
metoda separacji
anion exchange
Opis ogólny
Zastosowanie
Charakterystyka techniczna
Postać fizyczna
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?